Szafy na chemikalia – linia C-LINE
Solidna konstrukcja i trwałość
Szafy na chemikalia do nieograniczonego przechowywania żrących, niepalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z rozporządzeniami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.
Szeroka oferta produktów do różnych zastosowań: Dostępne są modele w 3 szerokościach, 2 wysokościach i 3 wariantach drzwi.
Warianty drzwi
- Szafy na chemikalia mają wszystko, co potrzeba: Dostępne są 3 różne warianty drzwi
- Drzwi skrzydłowe, drzwi skrzydłowe z oknem stałym, drzwi składane zapewniające oszczędność miejsca
Nowoczesny dwukolorowy wygląd
- Szafy z linii CS wprowadzają kolor do miejsca pracy: skrzydła drzwi dostępne w siedmiu kolorach bez dopłaty
- Korpus w nowoczesnym kolorze ciemnoszarym
Solidna konstrukcja i trwałość
- Solidna, spawana konstrukcja spełniająca wysokie wymagania przemysłu
- Wysokiej jakości, odporna na zarysowania powierzchnia zewnętrzna
- Podwójna ścianka w drzwiach
Wentylacja
- Gotowe do podłączenia (DN 75) do układu odciągowego
- Samoistna wentylacja na dnie szafy
Ochrona przed nieupoważnionym użyciem
- Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (w okrągłym, obrotowym zamku).
Regulacja
- Zintegrowana regulacja w podstawie
- Łatwa i szybka regulacja położenia szafy na nierównym podłożu
Półki
- Półki z regulacją wysokości w różnych wersjach
- Opcjonalnie w wersji galwanizowanej lub malowanej
Wysuwane półki
- Plastikowe wysuwane półki z wanną wychwytową.
Wanna wychwytowa na dnie szafy
- Możliwość stosowania jako poziom przechowywania w połączeniu z wkładem perforowanym.[m1]