Szafy na butle gazowe z linii G-LINE - G-ULTIMATE-90/30
Szafy na butle gazowe do przechowywania w pomieszczeniach – na 4 butle gazowe o pojemności 50 litrów
Posiadające certyfikat GS szafy bezpieczeństwa do przechowywania w miejscu pracy butli gazowych pod ciśnieniem zgodnie z normą EN 14470-2 i TRGS 510.
Maksymalna ognioodporność:
Szafy G-ULTIMATE-90 zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas przechowywania butli gazowych – 90-minutową ognioodporność (typ G90). Szafy na butle gazowe G-CLASSIC-30 przekonują sprawdzoną technologią, a ich ognioodporność wynosi 30 minut (typ G30).
Unikatowe rozwiązanie na rynku:
Szafa na butle gazowe o szerokości 60 cm do przechowywania dwóch 50-litrowych stalowych butli gazowych lub dwóch 40-litrowych aluminiowych butli gazowych o średnicy 230 mm.
Optymalna wentylacja zgodna z normą
- Testowane i certyfikowane zgodnie z zaostrzonymi regulacjami GS
- Pełna i równomierna wentylacja w szafie
- Wartości spadku ciśnienia dla wszystkich modeli < 150 Pa
Zamykanie
- Drzwi zamykane na profilowany zamek bębenkowy w klamce
- Szafę można połączyć z istniejącym systemem według klucza głównego stosowanego przez klienta
Przepusty na rury
- Dużo miejsca na dowolne przepusty na rury w górnej części szafy
- Brak konieczności dodatkowej instalacji przewodów rurowych
Wygodne możliwości regulacji
Zintegrowana regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.
Standardowe wyposażenie wewnętrzne
Szyny montażowe, uchwyt do butli, pasy mocujące i ruchoma rampa.
Wyposażenie wewnętrzne (wersja Komfort)
Szyny montażowe, uchwyt do butli, pasy mocujące, ruchoma rampa i amortyzator pneumatyczny.
Boczna półka do butli
Boczna półka na dwie butle o pojemności 10 litrów, również w wersji umożliwiającej regulację wysokości (bez użycia narzędzi).
Półki
Półki w różnych wersjach, również z możliwością montażu pod kątem z myślą o przechowywaniu małych butli gazowych.
Wysokość wewnętrzna
- Duża wysokość wewnętrzna (1858 mm)
- Łatwa i wygodna instalacja rur przyłączeniowych i osprzętu gazowego w szafie