Szafy na materiały szkodliwe dla środowiska z linii E-LINE
Strażnicy czystości środowiska
Szafy na materiały szkodliwe dla środowiska do bezpiecznego i przetestowanego przechowywania cieczy zanieczyszczających wodę w miejscu pracy.
Szafy te są również dostępne z szafą bezpieczeństwa typ 30 do przechowywania cieczy łatwopalnych, puszek aerozolowych itp.
Półki z kuwetami
Półki z kuwetami o regulowanej wysokości, obciążenie 50 kg.
Wanna wychwytowa na dnie szafy
Możliwość wyposażenia w ocynkowaną wannę wychwytową na dnie szafy.
Szafa bezpieczeństwa typ 30
- 2 samozamykające drzwi zawiasowe
- Wanna wychwytowa na dnie szafy, stal malowana proszkowo, objętość 5 litrów
Podłączenie odciągu powietrza (DN 75) do wentylacji technicznej szafy bezpieczeństwa
Zamek bębenkowy
Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy (w okrągłym, obrotowym zamku).
Solidna konstrukcja i trwałość
Solidna konstrukcja blaszana.