Szafy bezpieczeństwa asecos
- SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z LINII Q-LINE - DLA PRZEMYSŁU
Szafy bezpieczeństwa do przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych ze zintegrowaną podstawą umożliwiającą transport oraz możliwością wyboru siedmiu kolorów skrzydeł drzwi z zamkiem bębenkowym, posiadający wskaźnik stanu zamknięcia.
- SZAFY BEZPIECZEŃSTWA S-LINE - UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE
Szafy bezpieczeństwa do przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w różnych rozmiarach i wersjach wyposażenia wnętrza.
- SZAFY BEZPIECZEŃSTWA COMBI K-LINE - TYP „TRZY W JEDNYM”
Szafa do przechowywania żrących i łatwopalnych substancji niebezpiecznych w kilku hermetycznie oddzielonych od siebie komorach.
- SZAFY NA BECZKI Z LINII XL-LINE – DO PRZECHOWYWANIA DUŻYCH POJEMNIKÓW
Szafy na beczki do przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w dużych pojemnikach i 200-litrowych beczkach.
- PODBLATOWE SZAFY BEZPIECZEŃSTWA Z LINII UB-LINE
Podblatowe szafy bezpieczeństwa do przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych – idealne pod dygestoria! Szeroka oferta produktów do różnych zastosowań.
Podblatowa szafa bezpieczeństwa z modułem chłodzącym i recyrkulacyjnym systemem filtracji powietrza.
- SZAFY NA KWASY I ZASADY Z LINII SL-LINE
Solidne i trwałe szafy na kwasy i zasady do przechowywania żrących, niepalnych substancji niebezpiecznych w dwóch hermetycznie oddzielonych komorach z pionową/poziomą ścianką działową.
- SZAFY NA CHEMIKALIA – LINIA C-LINE
Solidne i trwałe szafy na chemikalia do przechowywania żrących, niepalnych substancji niebezpiecznych. Szeroki zakres wariantów drzwi i modeli produktów do różnych zastosowań.
- SZAFY NA MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA Z LINII E-LINE
Szafy na materiały szkodliwe dla środowiska do przechowywania cieczy zanieczyszczających wodę. Szafy na materiały szkodliwe dla środowiska są również dostępne z szafą bezpieczeństwa typ 30.
- SZAFY DO PRZECHOWYWANIA BUTLI GAZOWYCH Z LINII G-LINE
Szafy bezpieczeństwa do przechowywania butli gazowych w miejscu pracy (typ G90/G30) i na zewnątrz (G-OD/G-PG) zapewniają maksymalne bezpieczeństwo podczas przechowywania butli gazowych – do 90 minut ognioodporności (w zależności od modelu).
![]() |
![]() |
![]() |
Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie... | Porównanie 3 szaf bezpieczeństwa dla produktów łatwopalnych | Ognioodporna szafa bezpieczeństwa typu 90 minut |