Podblatowe szafy bezpieczeństwa z linii UB-LINE
Idealne pod dygestoria
Posiadające certyfikat GS, podblatowe szafy bezpieczeństwa do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1, cechujące się ognioodpornością 90(typ 90) lub 30 (typ 30) minut.
Duże zróżnicowanie modeli: Mnóstwo wariantów modeli w różnych szerokościach, głębokościach i wysokościach, jak również z drzwiami skrzydłowymi i/lub szufladami umożliwiają dostosowanie do wymagań użytkowników i warunków zabudowy.
Doskonałe produkty ze specjalną, nawet 5-letnią gwarancją producenta.
Wanna wychwytowa na dnie szafy
Możliwość stosowania jako poziom przechowywania w połączeniu z wkładem perforowanym.
Szuflada na drugim poziomie
Szuflada na drugim poziomie do przechowywania na 2 poziomach, optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej w przypadku przechowywania małych pojemników.
Wbudowane szuflady
Drzwi skrzydłowe
- Pozostają otwarte w każdej pozycji, automatycznie zamykają się w przypadku pożaru
- Kąt otwarcia 135 stopni, wnętrze szafy całkowicie widoczne
- Certyfikat GS na podstawie przeprowadzonych testów dla 50 000 cyklów otwierania i zamykania
Ochrona przed nieupoważnionym użyciem
- Zamykane drzwi i szuflady
- Wbudowany wskaźnik stanu zamknięcia (czerwony/zielony) informuje o tym, czy szafa jest zamknięta
Duża wysokość wewnętrzna
- Opcjonalnie dostępna szafa z maksymalną wysokością wewnętrzną
- Duża pojemność – idealne do przechowywania pojemników o pojemności do 30 l
- Bezproblemowe podłączenie do rur doprowadzających i odprowadzających
Przewód uziemiający
- Bezpieczne usuwanie materiałów niebezpiecznych
- Przewód uziemiający z zaciskiem jako standardowy element wewnątrz szuflad
Idealne pod degestorium
- Szafa pozwala doskonale wykorzystać przestrzeń pod dygestorium
- Wersja przenośna: dostępny opcjonalnie ruchomy cokół zapewnia łatwe przemieszczanie szafy