Dygestoria bezwyciągowe
Bezwyciągowe recyrkulacyjne dygestoria stanowią alternatywę dla dygestoriów z system ssącym, jeśli instalacja wentylacyjna nie może być podłączona. Te dygestoria są wyposażone w technologię filtrów, dostsowanych do używanych substancji.
Przeznaczone do ochrony użytkowników i środowiska
- Elastyczne i adaptowalne rozwiązanie
Technologia Flex™: modularna kolumna filtracyjna, która przystosowuje się do Ciebie i otoczenia. Ciała stałe i płyny, oddzielnie lub razem. - Rozwiązanie ekonomiczne
Bardzo niskie zużycie energii
Łatwość instalacji i przeniesienia, natychmiastowa gotowość do pracy
Obniża wymogi infrastrukturowe, konfiguracji i eksploatacji - Bezpieczne rozwiązanie
Zgodne z normą NF X 15-211 : 2009 oraz przetestowane względem normy ASHRAE 110 : 1995
ESP® – Program bezpieczeństwa Erlab: rozwiązanie do długotrwałej ochrony użytkownika - Rozwiązanie przyjazne dla środowiska
Eliminuje emisję szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery