Szafy bezpieczeństwa Combi z linii K-LINE
Doskonałe produkty ze specjalną, nawet 5-letnią gwarancją producenta
Posiadające certyfikat GS szafy bezpieczeństwa Combi do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych i żrących substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1, cechujące się ognioodpornością 90 (typ 90) lub 30 (typ 30) minut.
Bezpieczne przechowywanie w hermetycznie oddzielonych od siebie komorach - dzięki trzem komorom, oddzielone są od siebie kwasy, zasady i łatwopalne substancje niebezpieczne.
Duże zróżnicowanie modeli: szafy stojące występują w dwóch szerokościach (60, 120 cm), a szafy podblatowe w różnych wersjach umożliwiają dostosowanie do wymagań użytkowników i warunków zabudowy.
Wszystkie warianty drzwi są wyposażone w funkcję automatycznego zamykania na wypadek pożaru.
Drzwi w różnych wariantach
Drzwi skrzydłowe, drzwi skrzydłowe/składane i szuflady (szafa podblatowa)
Jednolity wygląd
Przechowywanie w jednej szafie gwarantuje uporządkowany widok z przodu i łatwą obsługę.
Idealne pod wyciągi laboratoryjne
Szafa pozwala doskonale wykorzystać przestrzeń pod wyciągiem laboratoryjnym.Wanna wychwytowa na dnie szafy
Możliwość stosowania jako poziom przechowywania w połączeniu z wkładem perforowanym.Szuflady
- Bezpieczny i łatwy dostęp do wszystkich pojemników, nawet znajdujących się z tyłu. Dwukrotnie więcej miejsca do przechowywania w szafie bezpieczeństwa
- Wnętrze szafy całkowicie widoczne
Półki z regulacją wysokości
- Półki z regulacją wysokości wykonane ze stali nierdzewnej lub PP odpornego na korozję
- Maksymalna ładowność 75 kg
- Z półką o wysokości 30 mm
- Dostępne w wersji uszczelnionej spawem (obciążenie 150 kg)
Wysuwane półki
Plastikowe wysuwane półki z wanną wychwytową.Wygodne możliwości regulacji
Zintegrowana regulacja w podstawie szafy umożliwia łatwe i szybkie ustawienie na nierównym podłożu.
Zamykanie
- Drzwi wyposażone w zamek bębenkowy i/lub zamek bębenkowy profilowany
- Szafę można połączyć z istniejącym systemem zamykania stosowanym przez klienta
Solidna konstrukcja i trwałość
- Powierzchnia odporna na zarysowania i uderzenia, łatwe do czyszczenia
- Elementy związane z bezpieczeństwem zamontowane na zewnątrz komory do przechowywania w celu zwiększenia ochrony przed korozją
- Drzwi na potrójnych zawiasach
Bezpieczne, oddzielne przechowywanie
- Dwie hermetycznie oddzielone od siebie komory z ognioodporną ścianką działową umożliwiają przechowywanie kwasów, zasad i substancji łatwopalnych w jednej szafie
- Brak nieprzyjemnego zapachu – specjalne uszczelki z tworzywa sztucznego zabezpieczają przed wydostaniem się niebezpiecznych oparów ze środka szafy
Szafa bezpieczeństwa Combi typu „trzy w jednym”
Bezpieczne, oddzielne przechowywanie kwasów, zasad i łatwopalnych substancji niebezpiecznych w jednej szafie.
Wentylacja
Odporne na korozję, wykonane z materiału niezawierającego metalu, wbudowane kanały wentylacyjne umożliwiające podłączenie (DN 75) do systemu odciągu powietrza