Przewody silikonowe
Oferujemy szeroką gamę wzmocnionych platyną, silikonowych komponentów, które idealnie spełniają potrzeby sektorów farmaceutycznego i biotechnologicznego, urządzeń medycznych, ale jednocześnie mogą być modyfikowane i dostosowane do wymagań klientów.się do wszelkich potrzeb w przemyśle.
Produkty te są wytwarzane i pakowanie w klasie 8 cleanroomów, zgodnie z najwyższymi standardami jakości i certyfikacji, włączając DIN EN ISO 13485, DIN EN ISO 14644 oraz DIN EN ISO 14971 (2013), jak również wytyczne GMP i FDA.
W uzupełnieniu do standardowych przewodów silikonowych, oferujemy również:
- Przewody silikonowe do pompy perystaltycznej
- Przewody wzmocnione, dla szczególnie wymagających zastosowań, takich jak transport cieczy pod wysokim ciśnieniem
- Przewody kolorowe, aby rozróżnić je przy złożonych systemach
- Przewody PharmaFokus®, elastomery wykonane ze wzmocnionego platyną silikonu do produkcji farmaceutycznej
- Uszczelki silikonowe, stosowane do uszczelniania powierzchni dopasowanych elementów w urządzeniach medycznych lub do umożliwienia połączenia przewodów
- Zatyczki silikonowe, jakość odpowiednia dla sektora farmaceutycznego, do użytku jako uszczelnienie i korki w szklanych przewodach testowych, vialkach i kolbach
Przewody silikonowe
Bogata oferta przewodów wulkanizowanych z użyciem platyny o najwyższej jakości i zgodności ze standardami certyfikacji.