Systemy do przechowywania na sucho
Do tego mogą być używane systemy do przechowywania na sucho. Produkty przechowywane w systemach, w razie konieczności, otoczone są suchą i obojętną atmosferą. Aby utrzymać stałe warunki, wykorzystuje się 3 różne technologie osuszania.
- Osuszanie azotem: kontrolowane dawkowanie azotu
- Osuszanie poprzez adsorpcję: kontrolowane osuszanie powietrza przy użyciu wysokiej jakości osuszacza adsorpcyjnego
- Osuszanie sprężonym powietrzem: kontrolowane dawkowanie sprężonego powietrza
- Materiały: przeźroczyste szkło akrylowe lub malowana proszkowo stal
- Dla białych, lekkich i wrażliwych związków: dostępne żółte akrylowe (AMBER)
- Jednostka sterująca z automatycznym systemem płukania (płukanie tylko w razie potrzeby)
- Wersja ESD (odporność 107 Ohm/cm²)
- Optymalne alarmy wizualne i akustyczne
- Opcjonalny system komory (podział objętości w poszczególnych komorach szafy)
- Opcjonalnie: drzwi zamykane na klucz
- Opcjonalnie: funkcja rejestracji danych
- Wiele możliwości zindywidualizowanych projektów systemów