Mierniki punktu rosy oraz wilgotności
Dla niektórych szczególnych zastosowań w przemyśle farmaceutycznym kalibracja musi być przeprowadzana co trzy miesiące, ponieważ urządzenia pomiarowe podlegają procesowi walidacji. Nawet najmniejsze wahania mogą mieć ogromny wpływ na aplikację.
Kalibrator wilgotności
- Do kalibracji czujników wilgotności, przetworników i urządzeń przenośnych
- Generuje stabilne wartości wilgotności od 10 do 90 % RH
- Kompaktowy i łatwy w transporcie
- Szybka stabilizacja komory testowej
- Opcjonalnie: niezależny, identyfikowalny higrometr referencyjny
- Kilka czujników może być kalibrowanych jednocześnie
Kalibrator wilgotności/temperatury
- Do kalibracji czujników wilgotności, przetworników i urządzeń przenośnych
- Temperatury w zakresie od 10 do 50°C z dokładnością do 0.1 °C przy wilgotności od 10 do 90 % RH
- Precyzyjne i powtarzalne kalibracje
- Generuje jednocześnie wilgotność i temperaturę
- Doskonała stabilność
- Kompaktowy i łatwy w transporcie
- Opcjonalnie: wbudowany rejestrator danych, rejestruje wbudowany czujnik referencyjny oraz czujniki do kalibracji
- Nadaje się do czujników o średnicy Ø 5-25 mm