Urządzenia z przepływem laminarnym
Wszystkie komory laminarne oferowane przez firmę basan działają w oparciu o zasadę wymuszonego obiegu powietrza przy zachowaniu niskiego poziomu turbulencji. W myśl tej zasady, poziomy lub pionowy strumień powietrza owiewa przestrzeń roboczą komory. Szczegółowo proces polega na zassaniu powietrza z otoczenia i przepuszczeniu go przez filtr wstępny, a następnie przez wysokowydajny filtr wiążący zawieszone cząstki, skąd w postaci poziomego lub pionowego strumienia laminarnego powietrze dostarczane jest do powierzchni roboczej. Strumień powietrza o przepływie jednokierunkowym wychwytuje cząstki w miejscu ich powstawania i usuwa je z powierzchni roboczej do kanału wylotowego. Decyzja o zastosowaniu poziomego lub pionowego przepływu powietrza powinna być uzależniona od liczby i geometrii przedmiotów umiejscowionych w przestrzeni roboczej.
Komory laminarne zapobiegają zanieczyszczeniom cząstkami w trakcie napełniania pojemników lub pakowania produktów w pomieszczeniach czystych. Komory laminarne są włączane w istniejące linie produkcyjne. Moduły z przepływem pionowym mogą być montowane na przenośnych statywach, co pozwala na ich przemieszczanie pomiędzy obszarami produkcji. Boczny przepływ czystego powietrza oraz osłona czystej przestrzeni roboczej mogą zostać osiągnięte poprzez zastosowanie kurtyn paskowych wykonanych z PVC lub paneli bocznych.
Urządzenia z przepływem laminarnym
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...