Urządzenie do oczyszczania podeszw obuwia do pomieszczeń czystych
Wyposażenie:
- Urządzenie do oczyszczania podeszw obuwia (1 stanowisko)
- Dołączony uchwyt na pojemnik (23 l)
- Oczyszczanie podeszw za pomocą szczotki obrotowej
- Korytowy profil obudowy zapobiega rozpryskom
- Ukośne krawędzie obudowy zapewniają lepszą higienę
- Łatwe do czyszczenia
Wymiary (S × G × W):
Typ 23820: 706 mm x 515 mm x 1125 mm
Typ 23850: 470 mm x 670 mm x 1130 mm