Urządzenia do przetwarzania na mokro
Cechy:
- Konstrukcja samonośna z gęsto zespawanych, 22mm, mocnych płyt polipropylenowych
- Blaty robocze do wyboru: ze stali szlachetnej lub w kolorze naturalnym z polipropylenu
- Odsysanie powierzchni poprzez perforowany blat roboczy
- Rynny spustowe z kanałami powietrznymi solidnie przymocowane do urządzenia
- Dno pojemników do spryskiwania z 2% spadkiem (w kierunku tylnym)
- Rynny spustowe z grubym sitkiem
- Opcjonalnie: wanna do kwasów, płuczki, wanna do płukania, itd.
- Dolny obszar wyposażony w drzwi składane, można go tak samo odessać jak perforowany blat roboczy
- Opcjonalnie: obudowa może stać na podstawie ze stali szlachetnej z przestawną wysokością
- Podstawowe podłączenia zasilające zlokalizowane są z tyłu
- Ekran oraz elementy obsługowe są doskonale widoczne, zlokalizowane na wysokości stołu
- Przeźroczysta osłona zapewnia ochronę przed strumieniem wody
Wymiary:
Model: CT 975
Szerokość ławy: 975 mm
Ilość raster (blaty robocze/rynny): 2
Głębokość ławy: 695 or 850 mm
Szerokość drzwi: 675 mm
Model: CT 1280
Szerokość ławy: 1280 mm
Ilość raster (blaty robocze/rynny): 3
Głębokość ławy: 695 or 850 mm
Szerokość drzwi: 780 mm
Model: CT 1585
Szerokość ławy: 1585 mm
Ilość raster (blaty robocze/rynny): 4
Głębokość ławy: 695 or 850 mm
Szerokość drzwi: 1085 mm
Model: CT 1890
Szerokość ławy: 1890 mm
Ilość raster (blaty robocze/rynny): 5
Głębokość ławy: 695 or 850 mm
Szerokość drzwi: 1390 mm