Przewodnik ułatwiający wybór przewodów do płynów lepkich
Jak używać wykresu
Przykład:
Płyn o lepkości 800 cP ma być przepompowywany przy prędkości 150 ml/min. Znajdź na wykresie wartość 150 ml/min na osi „natężenie przepływu”, a następnie wartość 800 cP na osi „lepkość”. Poprowadź według tych dwóch punktów linie aż do miejsca, w którym się spotkają. Na podstawie danych z wykresu żądane natężenie przepływu można osiągnąć, stosując przewody L/S® 35 i L/S® 36. Przewody tej wielkości będą również odpowiednie dla wszystkich niższych lepkości płynu i niższych prędkości przepływu.
Uwaga:
dane dotyczące lepkości opracowano dla sztywnych materiałów takich jak Norprene®, PharMed®, Viton®i Tygon®, ponieważ mają najlepsze parametry eksploatacyjne w przypadku płynów o wysokiej lepkości. Testy płynów przeprowadzono w temperaturze 21°C (0°F) i przeciwciśnieniu 0 bar (0 psig). Dane zawarte w wykresie stanowią ogólne wskazówki. Nie gwarantujemy osiągnięcia takich samych wyników we wszystkich przypadkach.
- Przewody do pomp marki Masterflex
- Pompy OEM