Ismatec: przewodnik ułatwiający wybór przewodów
Wybierz odpowiedni przewód
Aby skompletować system pompowania Ismatec, należy zamówić przewody z dwoma lub trzema ogranicznikami, w wersji kodowanej kolorami lub znamionowej. W asortymencie dostępne są różne materiały i wielkości, a także przewody przedłużające.
Rodzaje przewodów
Przewód z dwoma ogranicznikami
Przewody z dwoma ogranicznikami są przeznaczone do standardowej wielkości kaset i modułów przewodów. Oferta obejmuje przewody wykonane z siedmiu różnych materiałów wymienionych poniżej. Dostępne są także przewody przedłużające. Ograniczniki są kodowane kolorami według średnicy wewnętrznej (ID), ułatwiając identyfikację. Ograniczniki utrzymują optymalne naprężenie przewodu niezbędne do zablokowania światła przewodu przez rolki głowicy pompy. Zapewnia to sprawne pompowanie i powtarzalne natężenia przepływu podczas dozowania.
Przewód z trzema ogranicznikami
Przewody z trzema ogranicznikami są przeznaczone do minikaset. Oferta obejmuje przewody wykonane z siedmiu różnych materiałów wymienionych poniżej. Dostępne są także przewody przedłużające. Ograniczniki kodowane kolorami według średnicy wewnętrznej (ID) utrzymują optymalne naprężenie przewodu niezbędne do zablokowania światła przewodu przez rolki głowicy pompy. Zapewnia to sprawne pompowanie i powtarzalne natężenia przepływu podczas dozowania. Dzięki trzem ogranicznikom użytkownik otrzymuje dwa odcinki przewodu zamiast jednego. Kiedy jeden odcinek ulegnie zużyciu, nowy odcinek jest gotowy do eksploatacji.
Przewody znamionowe
Przewody znamionowe są przeznaczone do szybkiej wymiany i modułów przewodów. W asortymencie dostępne są opcje z siedmiu różnych materiałów wymienione poniżej.
Informacje o materiałach
Materiał | Kolor | Temperatura | Żywotność przy 100 obr./min | Zalety | Zastosowanie |
---|---|---|---|---|---|
Tygon | Przezroczysty | Od -50 do 74°C | 300 godzin | Przezroczystość, efektywność kosztowa | Kwasy, zasady, płyny lepkie |
Tygon LFL | Przezroczysty | Od -50 do 74°C | 300 godzin | Klasa farmaceutyczna, najwyższa odporność na wielokrotne zginanie spośród wszystkich produktów Tygon | Kwasy, zasady, płyny lepkie, farmaceutyki |
Silikon (utwardzany nadtlenkiem) | Półprzezroczysty | Od -60 do 260°C | 800 godzin | Doskonała biokompatybilność | Płyny sterylne |
Silikon (utwardzany platyną) | Półprzezroczysty | Od -60 do 260°C | 800 godzin | Bardzo niska wymywalność związków organicznych | Płyny sterylne |
Norprene | Nieprzezroczysty, czarny | Od -50 do 130°C | 1400 godzin | Długa żywotność | Kwasy, zasady, zastosowania ogólne |
Viton | Nieprzezroczysty, czarny | Od -20 do 205°C | 160 godzin | Odporność na większość chemikaliów | Kwasy, zasady, rozpuszczalniki, płyny lepkie |
PharMed | Nieprzezroczysty, beżowy | Od -50 do 130°C | 1400 godzin | Klasa farmaceutyczna | Kwasy, zasady, płyny sterylne, płyny lepkie |
Jak zamawiać Przewód z 2 lub 3 ogranicznikami
Wybierz przewód z 2 lub 3 ogranicznikami w zależności od parametrów pompy
KROK 1
Wybierz materiał
KROK 2
Wybierz odpowiednią średnicę wewnętrzną (ID) w zależności od natężenia przepływu i systemu pompy
KROK 3
Dodaj do zestawu przewód przedłużający. Przewody standardowe i przedłużające można ze sobą łączyć za pomocą specjalnych złączek lub przez zaciskanie.