Żywotność przewodów – dane techniczne i wskazówki dotyczące wyboru
Wskazówki dotyczące wyboru
Żywotność przewodów jest tylko jednym z wielu czynników występujących w zastosowaniach pompowych. Te pomocne tabele referencyjne pomogą Ci w doborze przewodów do danego zastosowania.
Żywotność przewodów jest podana w godzinach przy różnych prędkościach silnika podczas ciągłego pompowania wody o temperaturze 21°C (70°F) i ciśnieniu 0 barów (psig). Dane dotyczące żywotności produktów Masterflex® są obliczane od czasu do awarii lub redukcji do 50% przepływu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Generalnie:
  • materiały przewodów Norprene® i PharMed® oferują najlepszą trwałość we wszystkich zastosowaniach, w których pompowana ciecz jest chemicznie kompatybilna.
  • Wysokowydajne przewody precyzyjne mają o 20 do 30% większą trwałość niż przewody Precision.
  • Wysokociśnieniowe przewody Norprene i PharMed mają najlepszą trwałość w zastosowaniach ciśnieniowych.
  • Przewody silikonowe utwardzane nadtlenkiem oferują do 40% większą trwałość. Przewody silikonowe utwardzane platyną oferują lepszą biokompatybilność i mniejszą ilość substancji ekstrahowalnych. Przewody silikonowe Biopharm Plus utwardzane platyną mają do pięciu razy większą trwałość niż inne przewody platynowe.
Inne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu najlepszych przewodów do danego zastosowania, to:
  • Kompatybilność z płynami
  • Temperatura płynu
  • Ciśnienie w układzie
  • Obroty silnika
  • Przejrzystość przewodu
  • Cykl pracy
  • Okresy konserwacji
  • Czystość przewodu
  • Lepkość
Po wybraniu przewodu:
  1. Przetestuj go w swoim procesie.
  2. Monitoruj żywotność przewodów w cyklu pracy, szukaj oznak zmęczenia przewodów (np. małe wycieki z otworów, ścieranie itp.).
  3. Ustal harmonogram konserwacji, aby przewidzieć awarię przewodów.
Monitoruj czas, przez jaki przewody znajdują się w pompie. Przesuwaj je o 8 do 12 cali codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co kwartał, w zależności od doświadczeń z harmonogramem konserwacji.
Parametry testowe
Wykresy te wskazują średnią żywotność przewodów Masterflex® stosowanych w naszych głowicach pompowych typu Standard. Żywotność przewodów jest podana w godzinach przy różnych prędkościach silnika podczas ciągłego pompowania wody o temperaturze 21°C (70°F) i ciśnieniu 0 barów (0 psig). Dane te zostały zebrane w wyniku wieloletnich testów pomp perystaltycznych Masterflex. Dane dotyczące żywotności produktów Masterflex są obliczane od czasu do awarii lub redukcji do 50% przepływu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Wykresy te najlepiej wykorzystywać jedynie jako ogólne porównanie. Nie ma gwarancji, że osiągnie się przedstawione wyniki. Generalnie na żywotność wszystkich typów przewodów negatywnie wpływa temperatura, obroty silnika pompy, kompatybilność chemiczna i ciśnienie.