Przewodnik ułatwiający porównanie i wybór napędu cyfrowego Masterflex
Masterflex ma w ofercie różne opcje napędów cyfrowych przystosowane do różnych celów badawczych i procesów. Spełniamy szeroki zakres wymagań klientów, dostarczając napędy standardowe, napędy z czujnikiem otwarcia głowicy, napędy kompatybilne z komputerem, napędy sieciowe/komputerowe obsługiwane przez Bluetooth® i Ethernet lub Profibus, ze zdalnym monitorowaniem w chmurze itp.
Standardowe napędy cyfrowe Masterflex są wyposażone w bezobsługowy silnik o wysokiej precyzji i interfejs graficzny, które zapewniają wyjątkowo prostą konfigurację i obsługę. Standardowy napęd Masterflex z czujnikiem otwarcia głowicy (OHS) gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo i pewność, że pompa wyłączy się automatycznie, gdy głowica jest otwarta. W ofercie Masterflex można także znaleźć różne opcje napędów kompatybilnych z komputerem. Wybór napędów z obsługą przez MasterflexLive®umożliwia monitorowanie działania pomp w czasie rzeczywistym. Monitorowanie obejmuje wszystkie parametry, m.in. prędkość, natężenie przepływu, objętość dozowania itp. Powiadomienia push informują użytkownika o warunkach pracy i błędach, umożliwiając monitorowanie krytycznych procesów związanych z pompami 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, bez konieczności przebywania na miejscu.
Poniższa tabela ułatwia porównanie i wybór odpowiedniego napędu cyfrowego Masterflex® do konkretnego zastosowania:
Cyfrowy standardowy, cyfrowy modułowy; cyfrowy procesowy | Cyfrowy standardowy z OHS; cyfrowy procesowy z OHS | Kompatybilny z komputerem | Sieć / Bluetooth z EtherNet/IP | Sieć / Bluetooth z Profibus | MasterflexLive® | |
Komunikacja – I/O | ||||||
Sygnał analogowy I/O | • | • | • | • | • | • |
Czujnik otwarcia głowicy / wycieku | • | • | • | • | ||
RS-232 | • | |||||
USB | • | • | • | |||
Bluetooth® | • | • | ||||
Ethernet/IP | • | |||||
Profibus | • | |||||
Ethernet – Telnet | • | • | • | |||
Chmura (MasterflexLive) | • | |||||
Sygnał analogowy I/O | Wejście: regulacja prędkości od 0 do 20 mA, od 4 do 20 mA, od 0 do 10 V (skalowalna); start/stop, CW/CCW i napełnianie przez zamknięcie styku; wyjście: od 0 do 20 mA, od 0 do 10 V; impuls TTL (Tach); styk pracy napędu; wskaźnik trybu wewnętrznego/zewnętrznego | |||||
Czujnik otwarcia głowicy / wycieku | Złącze w przedniej części umożliwia bezpośrednie podłączenie czujnika otwarcia głowicy (OHS) / czujnika wycieku | |||||
RS-232 | Sterowanie wszystkimi parametrami pompy z komputera PC poprzez polecenia szeregowe (9-pinowe złącze szeregowe). | |||||
USB | Sterowanie wszystkimi parametrami pompy z komputera PC poprzez polecenia szeregowe (złącze USB). | |||||
BluetoothLE | Sterowanie wszystkimi funkcjami pompy, zapisywanie i przywoływanie programów dozowania, monitorowanie stanu pompy poprzez specjalną aplikację obsługiwaną przez system iOS; telefon/tablet musi znajdować się w zasięgu sygnału BluetoothLE (do ok. 25 m). | |||||
EtherNet/IP lub Profibus |
Bezpośrednie połączenie z siecią (sieciami) sterowania procesem opartą(-ymi) na standardzie Ethernet/IP lub Profibus (przez PLC, SCADA itp.); umożliwia sterowanie wszystkimi parametrami pompy przez interfejs sieciowy. | |||||
Ethernet – Telnet | Dwukierunkowa sieć wewnętrzna / sterowanie wszystkimi parametrami pompy z komputera PC poprzez polecenia ASCII (złącze Ethernet RJ-45). | |||||
Chmura (MasterflexLive) | Monitorowanie stanu pompy w specjalnej aplikacji działającej w chmurze; otrzymywanie powiadomień push o stanie pompy w wiadomościach e-mail lub SMS; niezbędne podłączenie napędu do sieci Internet poprzez standardowe gniazdo RJ-45 (wszystkie serie) lub Wi-Fi (wyłącznie seria 78018-xx). | |||||
Cyfrowy standardowy, cyfrowy modułowy; cyfrowy procesowy | Cyfrowy standardowy z OHS; cyfrowy procesowy z OHS | Kompatybilny z komputerem | Sieć / Bluetooth z EtherNet/IP | Sieć / Bluetooth z Profibus | MasterflexLive® | |
Nazwa SKU | MFLX07522-20 | MFLX07522-28 | MFLX07551-20 | MFLX07551-40 | MFLX07551-42 | MFLX77112-10 |
MFLX07522-30 | MFLX07522-38 | MFLX07551-30 | MFLX07575-50 | MFLX07575-52 | MFLX07526-10 | |
MFLX07575-30 | MFLX07575-38 | MFLX07575-60 | MFLX07575-62 | MFLX07526-12 | ||
MFLX07575-35 | MFLX07575-48 | MFLX77420-30 | MFLX77420-32 | MFLX07526-20 | ||
MFLX07575-40 | MFLX77420-18 | MFLX77420-40 | MFLX77420-42 | MFLX07526-22 | ||
MFLX07575-45 | MFLX77420-28 | MFLX74000-49 | MFLX77920-40 | |||
MFLX77301-40 | MFLX74000-51 | MFLX77920-42 | ||||
MFLX77301-60 | MFLX74000-53 | MFLX78018-10 | ||||
MFLX77301-50 | MFLX74000-59 | MFLX78018-12 | ||||
MFLX77301-70 | MFLX78018-14 | |||||
MFLX77420-10 | MFLX78018-20 | |||||
MFLX77420-20 | MFLX78018-22 | |||||
MFLX07594-00 | MFLX78018-24 | |||||
MFLX07594-10 | MFLX78018-40 | |||||
MFLX78018-42 | ||||||
MFLX77920-50 | ||||||
MFLX77920-52 | ||||||
MFLX07576-10 | ||||||
MFLX77976-02 | ||||||
MFLX07576-12 | ||||||
MFLX77976-10 | ||||||
MFLX77976-12 |