Przewodnik ułatwiający wybór złączy
Możliwości wyboru w branży biologicznej są niezwykle szerokie. Przy zakupie złączy nie chodzi tylko o osobiste preferencje: wszystkie elementy muszą do siebie pasować, tworząc spójny ekosystem, aby sprzęt laboratoryjny działał prawidłowo.
W Masterflex zależy nam na tym, aby usprawnić ten proces. Nasz przewodnik ułatwi wybór odpowiednich złączy do konkretnego systemu.
Jak wybrać odpowiednie złącza
Po wyborze odpowiedniej pompy, systemu chromatograficznego lub urządzeń do fermentacji należy pomyśleć o odpowiednich połączeniach. Niewłaściwie dobrane złącza mogą powodować problemy, m.in.:
- wycieki
- niepożądane ograniczenia przepływu
- kosztowne przestoje
Dzięki prawidłowemu dobraniu złączy wszystkie urządzenia mogą działać zgodnie z oczekiwaniami.
Wybór złączy
-
Rodzaj przewodów
Złącza choinkowe działają optymalnie w połączeniu z przewodami silikonowymi lub PharMed®. Złącza zaciskowe są dobrym rozwiązaniem w przypadku przewodów wykonanych ze sztywnych materiałów, takich jak PTFE czy polipropylen..
-
Rodzaje materiałów
Jeśli materiał, z którego wykonane jest złącze, jest niezgodny z przepompowywanymi płynami, może dochodzić do wycieków lub uszkodzenia instalacji. W przypadku płynów silnie korozyjnych najlepsze są złącza wykonane z PTFE. Zgodność materiału złącza z różnymi płynami można sprawdzić na wykresach odporności chemicznej.
-
Weryfikacja temperatury i ciśnienia
Jeśli materiał, z którego wykonane jest złącze, jest niezgodny z przepompowywanymi płynami, może dochodzić do wycieków lub uszkodzenia instalacji. W przypadku płynów silnie korozyjnych najlepsze są złącza wykonane z PTFE. Zgodność materiału złącza z różnymi płynami można sprawdzić w naszej Bazie danych zgodności chemicznej i materiałowej.
Podstawowe rodzaje złączy
Złącza choinkowe są wsuwane w elastyczne przewody. Elastyczność przewodu utrzymuje go na złączu w przypadku instalacji niskociśnieniowych.
Złącza krzywkowe to szybkozłącza wykorzystywane zwykle w przewodach giętkich (wężach). Złączkę żeńską należy połączyć z męskim adapterem i pociągnąć ramiona w dół, aby otrzymać bezpieczne połączenie. Złącza tego typu nadają się do zastosowań wysokociśnieniowych.
Złącza chromatograficzne to rodzaj złączy zaciskowych przeznaczonych do HPLC i innych zastosowań wysokociśnieniowych. Te złącza wytrzymują ciśnienie do 1000 psi.
Złącza zaciskowe to rodzaj złączy zaciskowych przeznaczonych do HPLC i innych zastosowań wysokociśnieniowych.
Złącza luer są przeznaczone do pracy z mikroprzewodami i strzykawkami typu luer. Standardowe wielkości końcówek zapewniają pełną wymienność złączy typu luer, zaworów i rozgałęziaczy, a tym samym niezawodność instalacji.
Złącza rurowe są gwintowane w różnych rozmiarach NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread) lub BSP (British Standard Pipe), umożliwiając wykonywanie stałych połączeń rurowych w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
Szybkozłącza pozwalają na wykonanie i przerwanie połączeń przewodowych bez konieczności oddzielania przewodu od złącza. Są dostępne w wersjach choinkowych, rurowych, zaciskowych i typu John Guest®.
Złącza sanitarne są przeznaczone do wykonywania połączeń rurowych pozbawionych zanieczyszczeń. Złącza te można poddawać sterylizacji w autoklawie. Większość spełnia wymogi FDA i USDA oraz normy sanitarne 3A.
Rozmiary gwintów
Pierwotnie przewody rurowe były oznaczane poprzez podawanie znormalizowanej średnicy zewnętrznej (OD) i grubości ścianki, aby nominalny rozmiar rury był w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej (ID). Ponieważ nie ma już bezpośredniej zależności między wartością OD, grubością ścianki i nominalnym rozmiarem rury, standardy gwintów calowych NPT (National Pipe Taper) i UNF (Unified Fine Thread) różnią się od standardowej angielskiej skali calowej.
Oferowane są także złącza w standardzie BSP (British Standard Pipe) do łączenia systemów wykorzystujących konfiguracje gwintów NPT i BSP. Porównanie dwóch rodzajów gwintów przedstawiono w tabeli poniżej.
Rozmiar | Liczba zwojów gwintu na cal | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Certyfikaty zgodności
SSymbole certyfikacji umieszczone w opisach produktów umożliwiają łatwe określenie, czy dla danego produktu dostępny jest certyfikat zgodności. Nasze zespoły obsługi klienta mogą dostarczyć certyfikat zgodności żywicy lub elastomeru dla wielu naszych złączy, przewodów i uszczelek. Dokumentacja jest dostępna BEZPŁATNIE. Aby ją otrzymać, należy podczas zakupu zaznaczyć opcję „zgodność” dla określonego artykułu.
W certyfikatach podawane są następujące dane:
- Numer zamówienia
- Numer referencyjny zamówienia
- Numer katalogowy
- Skład/materiał
- Numer partii (jeśli dotyczy)
- Kraj pochodzenia
W certyfikatach znajduje się także wykaz przepisów i kryteriów instytucji, z którymi zgodne są złącza, przewody lub uszczelki. Są to m.in.:
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Polecamy przewodnik dotyczący wyboru złączy
Zamawianie kompatybilnych części może być wyzwaniem. Jest to jednak istotny element funkcjonowania każdego laboratorium, a zakup części niezgodnych z wymaganiami ma niekorzystny wpływ na przebieg pracy. Ułatwiamy wybór odpowiednich złączy. Dzięki informacjom w przewodniku znajdziesz dokładnie to, czego potrzebujesz.