Podblatowe szafy bezpieczeństwa klasy UB-S-90K
Podblatowa szafa bezpieczeństwa z modułem chłodzącym i recyrkulacyjnym systemem filtracji powietrza do nieograniczonego przechowywania łatwopalnych substancji niebezpiecznych w miejscu pracy zgodnie z normą EN 14470-1 i TRGS 510, cechująca się ognioodpornością 90 (typ 90) minut.
Szafa jest wyposażona we wbudowany moduł chłodzący i podłączany recyrkulacyjny system filtracji powietrza – brak konieczności stosowania zewnętrznego układu odciągowego.
Doskonałe produkty ze specjalną, nawet 5-letnią gwarancją producenta.
Szuflada na drugim poziomie
Szuflada na drugim poziomie do przechowywania na 2 poziomach, optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej w przypadku przechowywania małych pojemników.
Szuflady
Wbudowane szuflady.
Wersja przenośna
Dostępny opcjonalnie ruchomy cokół zapewnia łatwe przemieszczanie szafy
Zamykanie
- Drzwi i szuflady zamykane oddzielnie na zamek bębenkowy
- Wskaźnik stanu zamknięcia (czerwony/zielony) informuje o tym, czy szafa jest zamknięta
Funkcje związane z bezpieczeństwem
- 7-segmentowy wyświetlacz LED umożliwiający bezpośrednie monitorowanie funkcji
- Wyświetlanie temperatury chłodzenia (NOMINALNA/RZECZYWISTA), wskaźnik recyrkulacji powietrza i nasycenia filtra
- Proste ustawianie temperatur nominalnych
- Bezpieczna, ciągła, min. 10-krotna wymiana powietrza
- Brak stref wybuchu wewnątrz i na zewnątrz szafy
Dobrze chłodzone
- Jednorodny efekt chłodzenia we wnętrzu dzięki laminarnemu wlotowi zimnego powietrza
- Maksymalna moc chłodzenia +2°C (w temperaturze pokojowej wynoszącej maks. 25°C)
- Wysoka efektywność energetyczna poprzez zawrócenie chłodnego powietrza do systemu
System recyrkulacyjnej filtracji powietrza
- Zintegrowany system wentylacji i filtracji powietrza
- Monitorowanie i moduł filtra z węglem aktywnym zapewniają bezpieczne zatrzymywanie oparów rozpuszczalników (węglowodorów)
- Brak konieczności stosowania zewnętrznego układu odciągowego, pełna dowolność miejsca instalacji