Inteligentne pompy perystaltyczne MasterSense™
Zaprojektowane z myślą o dzisiejszych krytycznych zastosowaniach procesowych i przemyśle biofarmaceutycznym przyszłości
Porównaj opcje pompIntuicyjna i innowacyjna
- Zintegrowane czujniki monitorują ciśnienie czynnika i alarmują o potencjalnej możliwości awarii procesu.
- Ciągłość działania zapewniają standardowe protokoły magazynowania i wezwań.
- Intuicyjny cyfrowy ekran dotykowy ze zoptymalizowaną nawigacją w menu i wprowadzaniem danych do programu, nawet w mokrych rękawicach.
- Napędy MasterSense zapewniają 3 poziomy dostępu, umożliwiając zmianę poziomów programowania, z których wszystkie są zabezpieczone hasłem, zgodnie z najlepszymi praktykami GMP.
Łatwa w obsłudze i dokładna
- Tryby pracy obejmują pracę ciągłą, dozowanie objętościowe i dozowanie czasowe
- Kontrola partii i czas przerwy/wyłączenia w trybach objętości i czasowym
- Jakościowa kalibracja rury zapewniająca precyzję
- Wskaźnik graficzny informuje o optymalnej kalibracji przewodu
Podłączona i inteligentna
- Opcje podłączeń i sterowania obejmują sterowanie EtherNet/IP, Profibus, zdalne sterowanie analogowe i szeregowe.
- Aplikacja MasterflexLive® umożliwia monitorowanie pracy pompy za pośrednictwem chmury z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego.
- Dzięki stałym aktualizacjom oprogramowania systemowego system pompy MasterSense zawsze posiada najnowsze cechy i funkcje.
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Zdalne monitorowanie procesów za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego.
Opcje zdalne MasterflexLivePorównaj pompy MasterSense
![]() |
Pompy perystaltyczne Masterflex® B/T® Pompa procesowa MasterSense™ BioPharma
|
największy przepływ 0,65– 42 LPM |
ciśnienie do 35 psi |
Łączność EtherNet/IP, Profibus, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
![]() |
Pompy Masterflex I/P MasterSense™
|
WYSOKI PRZEPŁYW 0,001 do 26 l/min |
ciśnienie do 40 psi (2.7 bar) |
Łączność EtherNet/IP, Profibus, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
![]() |
Pompy Masterflex® L/S® MasterSense™
|
średni przepływ 0,001– 3400 ml/min |
ciśnienie do 150 psi (10,3 bar) |
Łączność EtherNet/IP, Profibus, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
![]() |
System pomp Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish z głowicą Masterflex® Ultrapharm™
|
średni przepływ 0,0006 do 19 l/min |
ciśnienie do 150 psi (10.3 bar)? |
Łączność EtherNet/IP lub Profibus, plus MasterflexLive lub zdalne sterowanie analogowe |
Więcej opcji pompowania dzięki zaawansowanej obsłudze za pomocą ekranu dotykowego
![]() |
Ismatec® Cyfrowe pompy wielokanałowe Reglo
|
Mały przepływ 0,0001– 68 ml/min * w zależności od typu wkładu |
ciśnienie do 35 psi |
Łączność EtherNet/IP, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
![]() |
Ismatec Reglo Digital Miniflex® Pompy
|
Mały przepływ 0,004– 365 ml/min |
ciśnienie do 35 psi |
Łączność EtherNet/IP, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
![]() |
Cyfrowy napęd pompy zębatej Ismatec Reglo
|
Średni przepływ 1,7– 5850 ml/min |
ciśnienie do 300 psi (20,7 bar) |
Łączność EtherNet/IP, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
![]() |
Cyfrowy napęd pompy tłokowej Ismatec Reglo
|
Mały przepływ 0,025– 75 ml/min |
ciśnienie do 100 psi (6,9 bar) |
Łączność EtherNet/IP, zdalne sterowanie analogowe lub szeregowe plus MasterflexLive |
Znajdź swój kompletny system pompowy
Narzędzie do doboru pomp Masterflex pozwala szybko przeanalizować Twoje potrzeby
Zacznij teraz