System pomp Masterflex® L/S® MasterSense™ Fill/Finish z głowicą Masterflex® Ultrapharm™
Dokładność jest kluczowa, gdy liczy się każda kropla
Masterflex® L/S® System pompowy MasterSense™ Fill/Finish z Masterflex® Głowica pompy UltraPharm™
Kup terazCechy usprawniające proces
Doskonały do środowisk sanitarnych–
Obudowa napędu z polerowanej stali nierdzewnej 316, o stopniu ochrony IP66 i NEMA 4X do zmywania
Łatwy do odczytania i obsługi ekran dotykowy – nawet w rękawiczkach. Tworzenie, zapisywanie i przywoływanie programów pomp za pomocą intuicyjnego menu.
Opcje łączności EtherNet/IP, Profibus, Wi-Fi, MasterflexLive i analogowe zdalne WE/WY gwarantują sterowanie zgodne z potrzebami klienta.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Maks. prędkość 250 obr./min; objętości dozowania od < 0,5 ml do > 500 ml
ZOBACZ SPECYFIKACJĘ
Cicha praca redukuje dodatkowy hałas w hali lub w laboratorium
Głowica pompy ze stali nierdzewnej 316 jest autoklawowalna; testowana do 10 cykli bez utraty wydajności i dokładności
Przesunięte wałki i przekładnia planetarna zapewniają dokładność dozowania (± 0,5%), niską pulsację i długą żywotność przewodów
Oszczędny w stosunku do przewodów – zmniejsza opór na przewodach, co zapewnia dłuższą żywotność przewodów i zmniejsza ryzyko przedwczesnej awarii.
Zestawy przewodów trójnikowych Masterflex zapewniają odpowiednią retencję, powtarzalność i dokładność
PRZEGLĄDAJ PRZEWODY CZWÓRNIKOWE
Tryb ciągły
Tryb czasowy
Tryb objętości
Tryb zdalny
Kalibracja przewodu
Dostęp użytkownika
Zalety głowicy pompy z napędem planetarnym
Dzięki planetarnemu systemowi napędowemu każdy wałek jest bezpośrednio napędzany przez koło słoneczne. Mechanizm ten zapobiega przeciwsobnemu tarciu osiowemu na przewodzie, co skutkuje dłuższą żywotnością przewodu, mniejszą pulsacją i wysoką powtarzalnością.
Ta głowica pompy wytwarza delikatne, niskopulsacyjne i bardzo dokładne dozowanie oraz przepływ, aby zapewniać optymalną integralność i jednorodność. Wyposażona w przesunięte wałki głowica pompy zapewnia liniowy przepływ w całym zakresie. Podczas gdy jeden wałek ciągnie płyn przez jedną odnogę zestawu przewodów trójnikowych, drugi wałek przepycha płyn przez drugą odnogę. Ponadto podwójne kanały pozwalają na obniżenie obrotów w celu osiągnięcia przepływów „jednokanałowych”. Niższe obroty oznaczają zmniejszenie sił ścinających, co pozwala zachować integralność płynu i cząsteczek.
Prosta konfiguracja
Intuicyjny interfejs ekranu dotykowego, nawet w rękawiczkach
- Łatwa konfiguracja i programowanie
- Wyraźny, pojemnościowy ekran dotykowy TFT/RGB 5” z szerokim kątem widzenia
- Regulacja parametrów za pomocą jednego dotknięcia – nawet w rękawiczkach
- Tryby pracy obejmują pracę ciągłą, dozowanie objętościowe i dozowanie czasowe
- Kontrola partii i czas przerwy/wyłączenia w trybach objętości i czasowym
- Funkcja zapobiegająca kapaniu i liniowe zwiększanie prędkości dostępne w trybie objętościowym – zapewniają dokładność i minimalizują straty próbek
- Łatwe zapisywanie i przywoływanie do 50 często używanych protokołów, każdy o unikatowej nazwie
- Miej pewność co do prawidłowości montażu – wskaźnik graficzny informuje o tym, że załadowany przewód jest optymalnie skalibrowany
Zaawansowane opcje łączności i sterowania
Monitorowanie z dowolnego miejsca
MasterflexLive
- MasterflexLive to nasza bezpieczna, oparta na chmurze platforma do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pomp Masterflex
- Monitorowanie krytycznych procesów w trybie 24/7 bez konieczności zatrudniania personelu na miejscu
- Powiadomienia Push informujące o zmianach warunków pracy i komunikatach o błędach
Elastyczna łączność
- Wybór opcji łączności – EtherNet/IP, Profibus lub MasterflexLive®
- Trzypoziomowy dostęp do funkcji pompy – ta opcja pozwala chronić proces poprzez kontrolę tego, kto i na jakim poziomie może obsługiwać pompę
- Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego – automatycznie pozwalają na pełne wykorzystanie przyszłych ulepszeń
- Połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi lub standardowe gniazdo Ethernet (RJ45) z tyłu napędu
Idealna pompa do precyzyjnego napełniania/zamykania
Brak zanieczyszczeń, niski poziom ścinania i nieinwazyjność czynią tę pompę idealną do zastosowań biofarmaceutycznych i opieki zdrowotnej.
Trzypoziomowy dostęp oraz możliwość zapisywania i przywoływania programów zapewniają bezpieczeństwo i precyzję procesu fluidalnego.
Nasz asortyment przewodów zapewnia kompatybilność z płynami oraz zgodność z wymaganymi aprobatami.
Precyzyjnie wykonane przewody do pomp zapewniają dokładność i niezawodność w krytycznych zastosowaniach procesowych.
Pełna specyfikacja i szczegóły produktu |
||||
![]() |
![]() |
|||
Nr elementu | MFLX77976-40 | MFLX77976-42 | ||
Zakres przepływu | 0,007 do 635 ml/min | 0,193 do 998 ml/min | ||
Głowica pompy Masterflex Ultrapharm | do przewodów precyzyjnych z czujnikiem otwarcia głowicy, obudowa/wirnik ze stali nierdzewnej | do wysokowydajnych przewodów precyzyjnych z czujnikiem otwarcia głowicy, obudowa/wirnik ze stali nierdzewnej | ||
Akceptowane rozmiary przewodów | Trójnikowe L/S® 13, 14, 16, 25, 17 | Trójnikowe L/S® 15, 24, 35 | ||
Specyfikacja pompy |
||||
Aprobaty agencji | UL, cUL, CE | |||
Dokładność regulacji prędkości (rozdzielczość) | ± 0,1% (0,1 obr./min przy 250 obr./min) | |||
Gwarancja | 2 lata | |||
MasterflexLive | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy. Powiadomienia typu Push informują o warunkach pracy i komunikatach o błędach, umożliwiając monitorowanie krytycznych procesów pompowych 24/7 – bez konieczności przebywania na miejscu. | |||
EtherNet/IP lub Profibus |
Oparty na Ethernet/IP lub Profibus interfejs sieciowy do bezpośredniego sterowania procesem (za pomocą sterownika PLC, SCADA lub podobnego); umożliwia sterowanie wszystkimi parametrami pompy poprzez interfejs sieciowy. | |||
Liczba wałków | 8 | |||
Odwracalna | Tak | |||
Wyświetlacz | Pojemnościowy ekran dotykowy 5” TFT/RGB z przełączaniem w płaszczyźnie (szeroki kąt widzenia); 800 x 480 pikseli | |||
Cyfrowe dozowanie | Tak | |||
Sterowanie zewnętrzne – wejście | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; start/stop, kierunek (lewy/prawy), zalewanie przez zamknięcie styków | |||
Sterowanie zewnętrzne – wyjście | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; wyjście tachometryczne (otwarty kolektor), praca silnika, otwarta głowica, lokalnie/zdalnie, alarm ogólny | |||
Silnik | Bezszczotkowy, na prąd stały, z enkoderem; praca ciągła; odwracalny; 1/10 KM (75 W) | |||
Czujnik otwarcia głowicy | Tak; w zestawie przedłużacz | |||
Materiały obudowy | Stal nierdzewna 316 | |||
Stopień ochrony obudowy | IP66 / NEMA 4X | |||
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 13” x 9,3” x 11” (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Waga paczki | 40,75 lb (18,5 kg) | |||
Moc | 90–260 V AC, 50/60 Hz |