Pompy perystaltyczne Masterflex® serii L/S®
Wszechstronność i precyzja
Precyzyjne i niezawodne pompy z łatwą w obsłudze łącznością i sterowaniem.
Zakres przepływu: 0,00005–3400 ml/min
Pompy perystaltyczne Masterflex serii L/S posiadają stałe i zmienne prędkości, zapewniając wysoką dokładność napędów do precyzyjnego sterowania przepływem i dozowania. Idealne do zastosowań laboratoryjnych, procesowych i terenowych.
Cechy i zalety pomp Masterflex® serii L/S
Nasze pompy serii L/S charakteryzują się wysoką dokładnością i powtarzalnością działania, a także zaawansowanymi funkcjami, których oczekuje się obecnie w biofarmaceutyce i innych krytycznych zastosowaniach, w tym: wysoką dokładnością, precyzją przepływu i dozowania.
Do cech i zalet naszych produktów należą:
  • Wysoka wydajność objętościowa
  • Płyn ma kontakt tylko z wężem
  • Możliwość pracy na sucho z powietrzem porwanym
  • Modele wielokanałowe do niskich wymagań dotyczących pulsacji
  • Intuicyjna klawiatura sterowania
  • Uniwersalne napięcie
  • Skrócona instrukcja obsługi umożliwiająca szybszą konfigurację
  • Wymiana węży trwa 30 sekund
  • Odporna na uderzenia płyta czołowa
  • Odwrócony kierunek przepływu pompy
  • Precyzyjna kontrola przepływu
Nasze pompy charakteryzują się prostotą obsługi, łatwością konserwacji oraz ergonomiczną konstrukcją, co czyni je doskonałym wyborem do zastosowania w środowisku laboratoryjnym.
Dostępność ponad 20 formuł węży do pomp w 10 różnych rozmiarach, które są kompatybilne z serią L/S. Precyzyjnie skonstruowane na potrzeby pomp perystaltycznych Masterflex®. Gwarantują najwyższą precyzję oraz żywotność.
Komponenty pomp Masterflex serii L/S
Nowe podejście do przenoszenia płynów
NOWA zintegrowana technologia czujników, intuicyjny ekran dotykowy i zdalne monitorowanie MasterflexLive® dla przemysłu biofarmaceutycznego jutra
Masterflex L/S® MasterSense™ Process Pump, with MasterflexLive®
Precyzyjna, powtarzalna wydajność, szybka i łatwa konfiguracja i programowanie, obudowa ze stali nierdzewnej IP66
Masterflex UltraPharm™ Filling / Dispensing Pump for L/S® Precision Double-Y Tube Sets
Bardzo dokładny, wykonany ze stali nierdzewnej system pomp stołowych o stopniu ochrony IP66 do dozowania, dozowania i napełniania/wykańczania.
Masterflex L/S® MasterSense™ Pump, with MasterflexLive®
Wysoka precyzja, powtarzalna kontrola przepływu i niezawodna wydajność - to wszystko można mieć w jednym urządzeniu o niewielkich rozmiarach
Usługi i narzędzia na zamówienie
Rozwiązania na miarę
Partnerstwo w zakresie pomp na zamówienie – urzeczywistniamy pomysły od ponad 50 lat.
Dowiedz się więcej
Przewody cięte na zamówienie
Jesteśmy elastyczni, aby sprostać Twoim potrzebom, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Wybierz typ przewodu, jego długość i ilość.
Dowiedz się więcej
MasterflexLive®
MasterflexLive® zapewnia możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy.
Dowiedz się więcej
Zespoły jednorazowego użytku Masterflex
Twoje źródło jednorazowych, sterylnych zestawów do bioprocesów
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze idealnego produktu do swojego zastosowania?
Nasi eksperci chętnie udzielą pomocy.
Skontaktuj się z nami