Pompy perystaltyczne Masterflex® serii I/P®
Rozwiązania w zakresie pomp procesowych
Pompy o dużej mocy stworzone z myślą o trudnych procesach i środowiskach produkcyjnych.
Zakres przepływu: 0,0006–26 LPM
Pompy perystaltyczne Masterflex serii I/P mają mocne silniki i lepszą ochronę przed zagrożeniami przemysłowymi. Idealne do zastosowań procesowych.
Komponenty pomp Masterflex serii I/P
Cechy i zalety pomp Masterflex serii I/P
Gdy potrzebują Państwo nominalnego natężenia przepływu do 26 LPM i ciśnienia do około 2,7 bara, nasze pompy serii I/P stanowią idealny wybór. Zalety naszych pomp to:
  • Niezawodność oraz niskie koszty utrzymania przyczyniające się do minimalizacji zakłóceń w procesie
  • Skalowalność – od badań i rozwoju do procesu
  • Minimalizacja ryzyka dzięki systemowi zamkniętemu, płyn ma kontakt tylko z rurką
  • Przenoszenie płynów wrażliwych na ścinanie i lepkich
  • Idealne do filtracji, podawania mediów, napełniania worków, pobierania próbek chemicznych i innych zastosowań.
  • Kompaktowość
Wszystkie głowice pomp Masterflex I/P są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej mogły współpracować z rurkami do pomp I/P Precision lub I/P High Performance, co zapewnia identyfikowalność partii i pewność działania pompy.
Pompa Masterflex MasterSense I/P posiada intuicyjny interfejs z ekranem dotykowym obejmujący:
  • Wydajne napędy zgodne ze wszystkimi opcjami głowic i węży do pomp I/P
  • Zapisywanie często używanych programów dozowania
  • Kontrolę partii
  • Dokładność dozowania objętościowego
  • Podłączenie do sieci poprzez standardową sieć EtherNet/IP, Profibus, analogową lub MasterflexLive
Usługi i narzędzia na zamówienie
Rozwiązania na miarę
Partnerstwo w zakresie pomp na zamówienie – urzeczywistniamy pomysły od ponad 50 lat.
Dowiedz się więcej
Przewody cięte na zamówienie
Jesteśmy elastyczni, aby sprostać Twoim potrzebom, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Wybierz typ przewodu, jego długość i ilość.
Dowiedz się więcej
MasterflexLive®
MasterflexLive® zapewnia możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy.
Dowiedz się więcej
Zespoły jednorazowego użytku Masterflex
Twoje źródło jednorazowych, sterylnych zestawów do bioprocesów
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze idealnego produktu do swojego zastosowania?
Nasi eksperci chętnie udzielą pomocy.
Skontaktuj się z nami