Pompy perystaltyczne Masterflex® serii B/T®
Najlepsza metoda dla transferu masowego
Największy przepływ
Zakres przepływu: 0,3–42 LPM
Usprawnia pracę
Pompy perystaltyczne Masterflex® serii B/T mają największe natężenie przepływu spośród wszystkich pomp Masterflex®. Do ich zalet należą:
- Najlepsza pompa perystaltyczna do transferu masowego
- Największe natężenie przepływu
- Zakres przepływu od 0,3 do 42 LPM
Nasze pompy serii B/T po prostu usprawniają pracę. Wydajne silniki oraz doskonała ochrona przed zagrożeniami zapewniają możliwość długotrwałej eksploatacji.
Komponenty pomp Masterflex serii B/T
Nowe podejście do przetwarzania płynów
NOWA zintegrowana technologia czujników, intuicyjny ekran dotykowy i zdalne monitorowanie MasterflexLive® dla przemysłu biofarmaceutycznego jutra
Szeroki zakres przepływu, od 0,65 do 42 LPM (od 0,17 do 11,1 GPM), umożliwia integrację z aplikacjami bioprocesowymi o wyższym przepływie. Głowica pompy akceptuje rurki pompy B/T PerfectPosition® w rozmiarach B/T 87 i B/T 91, zapewniając powtarzalne i niezawodne działanie. Technologia czujnika otwartej głowicy zatrzymuje silnik napędowy, gdy głowica pompy jest otwarta.
Usługi i narzędzia na zamówienie
Rozwiązania na miarę
Partnerstwo w zakresie pomp na zamówienie – urzeczywistniamy pomysły od ponad 50 lat.
Dowiedz się więcej
Przewody cięte na zamówienie
Jesteśmy elastyczni, aby sprostać Twoim potrzebom, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Wybierz typ przewodu, jego długość i ilość.
Dowiedz się więcej
MasterflexLive®
MasterflexLive® zapewnia możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy.
Dowiedz się więcej
Zespoły jednorazowego użytku Masterflex
Twoje źródło jednorazowych, sterylnych zestawów do bioprocesów
Dowiedz się więcej
Seria pomp perystaltycznych Masterflex – Przeglądaj według zakresu przepływu
Seria Ismatec®
Mikroprzepływ, wysoka dokładność
Zakres przepływu:
0,0001–365 ml/min
Pompy mikroprzepływowe >
Seria L/S®
Precyzyjna kontrola przepływu
Zakres przepływu:
0,00005–3400 ml/min
Precyzyjny przepływ >
Seria I/P®
Wydajne systemy
Zakres przepływu:
0,001–26 LPM
Przepływ przemysłowy >
Seria B/T®
Największe natężenie przepływu
Zakres przepływu:
0,3–42 LPM
Pompy o największym przepływie >
Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze idealnego produktu do swojego zastosowania?
Nasi eksperci chętnie udzielą pomocy.