Napędy Masterflex® L/S® MasterSense™
Reimage fluid handling
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Features that make your process effortless
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system
MasterflexLive cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Tryb ciągły
Tryb czasowy
Tryb objętości
Tryb zdalny
Kalibracja przewodu
Dostęp użytkownika
Pomiń czytanie instrukcji obsługi
Intuicyjny interfejs ekranu dotykowego, nawet w rękawiczkach
- Łatwa konfiguracja i programowanie
- Wyraźny, pojemnościowy ekran dotykowy TFT/RGB 5” z szerokim kątem widzenia
- Regulacja parametrów za pomocą jednego dotknięcia – nawet w rękawiczkach
- Tryby pracy obejmują pracę ciągłą, dozowanie objętościowe i dozowanie czasowe
- Kontrola partii i czas przerwy/wyłączenia w trybach objętości i czasowym
- Funkcja zapobiegająca kapaniu i liniowe zwiększanie prędkości dostępne w trybie objętościowym – zapewniają dokładność i minimalizują straty próbek
- Łatwe zapisywanie i przywoływanie do 50 często używanych protokołów, każdy o unikatowej nazwie
- Miej pewność co do prawidłowości montażu – wskaźnik graficzny informuje o tym, że załadowany przewód jest optymalnie skalibrowany
Zdalne monitorowanie procesów i bezpieczne przechowywanie programów
MasterflexLive
- MasterflexLive to nasza bezpieczna, oparta na chmurze platforma do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pomp Masterflex
- Monitorowanie krytycznych procesów w trybie 24/7 bez konieczności zatrudniania personelu na miejscu
- Powiadomienia Push informujące o zmianach warunków pracy i komunikatach o błędach
Elastyczna łączność
- Opcje łączności do wyboru – MasterflexLive®, EtherNet/IP lub Profibus
- Trzypoziomowy dostęp do funkcji pompy – ta opcja pozwala chronić proces poprzez kontrolę tego, kto i na jakim poziomie może obsługiwać pompę
- Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego – automatycznie pozwalają na pełne wykorzystanie przyszłych ulepszeń
- Połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi lub standardowe gniazdo Ethernet (RJ45) z tyłu napędu
Skompletuj swój system pompowy
Wybierz spośród 8 głowic pomp i ponad 20 rodzajów przewodów, aby stworzyć idealną pompę do swojego procesu
Brak zanieczyszczeń, niski poziom ścinania i nieinwazyjność czynią tę pompę idealną do zastosowań biofarmaceutycznych i opieki zdrowotnej.
Trzypoziomowy dostęp oraz możliwość zapisywania i przywoływania programów zapewniają bezpieczeństwo i precyzję procesu fluidalnego.
Łatwo radzi sobie z płynami ściernymi i korozyjnymi występującymi w wielu zastosowaniach chemicznych i górniczych.
Długa żywotność przewodów zapobiega wyciekom chemicznym i eliminuje korek parowy, co jest ważne w procesach uzdatniania wody.
Wybierz napęd lub kompletną pompę odpowiednią do Twoich potrzeb
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
100 obr./min (przyjmuje do 4 głowic pomp) |
600 obr./min (przyjmuje do 2 głowic pomp) |
600 obr./min Kompletny system Easy-Load |
600 obr./min Kompletny system Easy-Load II |
|
Zakres przepływu | 0,001–580 ml/min | 0,006–3400 ml/min | 0,08–480 ml/min | 0,28–1700 ml/min |
Z EtherNet/IP i MasterflexLive | MLFX07526-20 | MLFX07526-10 | MLFX77920-40 | MLFX77920-42 |
Z Profibus i MasterflexLive | MLFX07526-22 | MLFX07526-12 | MLFX77920-50 | MLFX77920-52 |
Specyfikacja napędu |
||||
Aprobaty agencji | UL, cUL, CE | |||
Gwarancja | 2 lata | |||
MasterflexLive | Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy. Powiadomienia typu Push informują o warunkach pracy i komunikatach o błędach, umożliwiając monitorowanie krytycznych procesów pompowych 24/7 – bez konieczności przebywania na miejscu. | |||
EtherNet/IP lub Profibus |
Oparty na Ethernet/IP lub Profibus interfejs sieciowy do bezpośredniego sterowania procesem (za pomocą sterownika PLC, SCADA lub podobnego); umożliwia sterowanie wszystkimi parametrami pompy poprzez interfejs sieciowy. | |||
Dokładność regulacji prędkości (rozdzielczość) | ± 0,1% (0,1 obr./min przy 600 obr./min; 0,01 obr./min przy 100 obr./min) | |||
Odwracalna | Tak | |||
Wyświetlacz | Pojemnościowy ekran dotykowy 5” TFT/RGB z przełączaniem w płaszczyźnie (szeroki kąt widzenia); 800 x 480 pikseli | |||
Cyfrowe dozowanie | Tak | |||
Sterowanie zewnętrzne – wejście | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; start/stop, kierunek (lewy/prawy), zalewanie przez zamknięcie styków | |||
Sterowanie zewnętrzne – wyjście | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; wyjście tachometryczne (otwarty kolektor), praca silnika, otwarta głowica, lokalnie/zdalnie, alarm ogólny | |||
Silnik | Bezszczotkowy, na prąd stały, z enkoderem; praca ciągła; odwracalny; 1/10 KM (75 W) | |||
Czujnik otwarcia głowicy | Tak; w zestawie przedłużacz | |||
Materiały obudowy | Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, podstawa z lakierowanego aluminium, maskownica z lakierowanego aluminium | |||
Stopień ochrony obudowy | IP33 | |||
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 10–1/4” x 7–5/8” x 8–1/2” (26 x 19,4 x 21,6 cm) | |||
Waga paczki | 11 lb (5 kg) | |||
Moc | 90–260 V AC, 50/60 Hz |