Przewody do pomp perystaltycznych Masterflex®
Nie akceptuj żadnych substytutów –
Precyzyjnie wytłaczane i testowane na pompach formuły, opracowane w celu zapewnienia najwyższej jakości w zakresie trwałości przewodów, ciśnienia i wysokości ssania.
Przewody do pomp marki Masterflex są wytłaczane na zamówienie, aby pasowały do pomp Masterflex i zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności w zastosowaniach z pompami perystaltycznymi. Spójność pomiędzy partiami zapewnia dokładność i powtarzalność.
Przeglądaj według serii przewodów do pomp
Zobacz przewodnik doboru przewodów do pomp Masterflex
Najlepsze wyroby przewodowe
Silikon
Standard przemysłu biofarmaceutycznego
C-Flex
Do aseptycznego uszczelniania, zgrzewania i innych zastosowań biologicznych
Puri-Flex
Superior pump life and biocompatibility. Stock guaranteed
PharMed BPT
Ceniona w zastosowaniach perystaltycznych i farmaceutycznych
PTFE
Absolutna odporność chemiczna i wysoka odporność termiczna
Chem-Durance
Doskonała odporność chemiczna, trwałość pompy i biokompatybilność
Tygon E-LFL
Najdłuższa żywotność pompy spośród wszystkich produktów tygonowych
Viton
Idealne rozwiązanie, jeśli chodzi o wymaganą zgodność z przepisami FDA i doskonałą kompatybilność chemiczną.
Mamy dla Ciebie alternatywne rozwiązania w zakresie przewodów.
Usługi i narzędzia na zamówienie
Rozwiązania na miarę
Partnerstwo w zakresie pomp na zamówienie – urzeczywistniamy pomysły od ponad 50 lat.
Dowiedz się więcej
Przewody cięte na zamówienie
Jesteśmy elastyczni, aby sprostać Twoim potrzebom, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Wybierz typ przewodu, jego długość i ilość.
Dowiedz się więcej
Inne wyróżnione kategorie
Jak sprawdzić kompatybilność przewodów?
Zważ i zmierz
długość oraz średnicę próbki przewodu
Zanurz
Zanurz próbkę w swoim płynie w zamkniętym naczyniu na 48 godzin.
Ponownie zważ i zmierz
oraz zbadaj próbkę pod kątem pęcznienia, kruchości lub innych uszkodzeń
Przetestuj w pompie
w rzeczywistej temperaturze, próżni/ciśnieniu lub innych warunkach pracy
UWAGA: przewody PharmaPure i Chem-Durance Bio są wytłaczane współbieżnie z innych materiałów wewnętrznych oraz zewnętrznych i wymagają zmodyfikowanych metod testowania. Skontaktuj się z firmą Masterflex®,należącą do grupy Avantor, aby uzyskać instrukcje dotyczące testów chemicznych. Sprawdź naszą bazę danych dot. odporności chemicznej
Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze idealnego produktu do swojego zastosowania?
Nasi eksperci chętnie udzielą pomocy.
Skontaktuj się z nami