Pompy perystaltyczne Masterflex® Ismatec® serii Microflow
Mikroprzepływ, wysoka dokładność
Precyzyjna kontrola na wyciągnięcie ręki, w laboratorium lub w procesie.
Zakres przepływu: 0,0001–365 ml/min
Dzięki przepływom już od 0,0001 mL/minutę mogą Państwo polegać na precyzji. Dowiedz się więcej o pompach perystaltycznych Masterflex® serii Ismatec Microflow.
Pompy mikroprzepływowe Ismatec doskonale sprawdzają się w poniższych zastosowaniach:
- Autoanaliza
- Kuweta przepływowa
- Sipper
- OEM
- Zastosowanie przy niskim podawaniu i transferze
Są wyposażone w zaawansowaną technologię, w tym MasterflexLive, zapewniają łatwe sterowanie oraz wymianę węży, jak również redukują koszty konserwacji i zwiększają opłacalność pomp perystaltycznych. Pompy Ismatec są zgodne z przewodami do pomp Ismatec dla czystych ścieżek płynów. Wymiana przewodów jest szybka i łatwa dzięki kilku dostępnym formułom przewodów, które zapewniają kompatybilność z płynem.
Pompy i przewody do pomp Masterflex Ismatec serii Microflow
Zalety pomp Masterflex Ismatec
- Przepływy już od 0,0001 ml/min
- Bardzo dokładna numeryczna, cyfrowa lub programowana regulacja prędkości obrotowej
- Przewód jest jedyną częścią zwilżaną – wyposażony w zaawansowaną technologię, większość napędów posiada funkcję MasterflexLive® .
- Wszechstronność – możliwość zastosowania głowicy pojedynczej, podwójnej, wielokanałowej
- Większość napędów posiada 2-letnią gwarancję – zarejestrowany dostawca ISO 9000
- Inne technologie pomp
Tryb ciągły
Tryb czasowy
Tryb objętości
Tryb zdalny
Kalibracja przewodu
Nasz intuicyjny ekran dotykowy zapewnia następujące funkcje:
- Kontrola partii, czas przerwy/wyłączenia w trybach objętości i czasowym
- Elastyczne sterowanie operacyjne za pomocą ekranu i analogowego pilota (monitorowanie za pomocą MasterflexLive)
- Połączenie sieciowe poprzez standardowy Ethernet (RJ45) lub połączenie poprzez Wi-Fi
- Złącze USB umożliwia załadowanie do pompy aktualizacji oprogramowania sprzętowego do pobrania
Pompy Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex, Avantor®
Wszechstronne pompy do dokładnego dostarczania płynów o niskim przepływie – z intuicyjnym interfejsem na ekranie dotykowym.
- Kompaktowe, stacjonarne pompy optymalizują łatwość obsługi, dokładność i niezawodność
- Pojemnościowy ekran dotykowy TFT/RGB o przekątnej 5 cali (12,7 cm), zapewniający ostrą rozdzielczość i szeroki kąt widzenia
- Tryb pracy ciągłej, objętościowy i czasowy – kontrola partii i czas przerwy/wyłączenia w trybach objętościowym i czasowym
- Pompa umożliwia zapisywanie i przywoływanie często używanych programów dozowania w celu szybkiego ustawienia
- Funkcja zapobiegająca kapaniu i liniowe zwiększanie prędkości dostępne w trybie objętościowym — zapewniają dokładność i minimalizują straty próbek
- Głowica pompy Miniflex umożliwia stosowanie węży ciągłych, co zapewnia czyste, nieprzerwane tory płynu
- Trójpoziomowy dostęp użytkownika – daje możliwość kontrolowania, kto i na jakim poziomie może obsługiwać pompę
MasterflexLive® to bezpieczna, działająca w chmurze platforma do monitorowania pomp Masterflex. Umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym powiadomień o parametrach pompy – w tym o prędkości, natężeniu przepływu, objętości dozowania i innych. Możliwość monitorowania krytycznych procesów działających 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności zatrudniania pracowników, a powiadomienia push informują o warunkach pracy i komunikatach o błędach.
Połączenie z Internetem przez Wi-Fi lub standardowe gniazdo Ethernet (RJ45) z tyłu napędu. Złącze USB umożliwia załadowanie do pompy aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Głowica pompy Miniflex charakteryzuje się szerokim kątem zamknięcia, który zapobiega cofaniu się płynu do ciśnienia znamionowego węża. Samosmarujące wałki z termoplastycznego poliestru charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia i dużą wytrzymałością, co zapewnia płynną pracę i długą żywotność..
Wielokanałowe pompy perystaltyczne Masterflex® Ismatec® IPC o wysokiej dokładności – w ofercie Avantor®
Masterflex Ismatec IPC to elastyczny, wszechstronny system pomp wielokanałowych nowej generacji, które zapewniają dokładność i powtarzalność działania w maksymalnie 24 synchronicznych kanałach, gwarantując zwiększoną przepustowość i wydajność. Idealne rozwiązanie do analiz automatycznych, badań reaktorowych, wysiewu linii komórkowych i badań naukowych.
- Przekładnia planetarna z 8 rolkami ze stali nierdzewnej zmniejsza pulsację, zwiększa dokładność natężenia przepływu i wydłuża żywotność przewodów
- Nowy pojemnościowy ekran dotykowy TFT/RGB o przekątnej 12,7 cm (5") i intuicyjnej obsłudze zapewnia wysoką rozdzielczość i szeroki kąt widzenia
- Uniwersalna kontrola operacyjna za pomocą ekranu lub pilota (pilot analogowy, port szeregowy lub EtherNet/IP)
- Trzypoziomowy dostęp użytkownika – zapewnia możliwość kontrolowania, kto ma uprawnienia do obsługi pompy i na jakim poziomie
- Pompa umożliwia zapisywanie i pobieranie do 50 często używanych programów dozowania w celu szybkiej konfiguracji według potrzeb użytkownika
- Dostępne tryby pracy ciągłej, dozowania objętościowego i czasowego, w tym sterowanie wsadem, czas interwału/wyłączenia
Pompy wielokanałowe Ismatec® IPC są wyposażone w przekładnie planetarne, które napędzają osiem rolek ze stali nierdzewnej, zapewniając płynność obrotów i precyzyjny przepływ cieczy. Ekran dotykowy o intuicyjnej obsłudze pokazuje natężenie przepływu lub prędkość w obrotach na minutę, umożliwiając łatwą kalibrację i dostęp do konfigurowalnych trybów dozowania według objętości lub czasu. Dozowanie objętościowe z wyjątkowym systemem pozycjonowania rolek gwarantującym powtarzalność procesów.
Możliwość mieszania i dopasowywania rozmiarów rurek i formulacji w kanałach do konkretnego zastosowania. Wkłady Click’n’go™ z funkcją automatycznego obniżania ciśnienia w przypadku wystąpienia okluzji – uproszczona obsługa, ograniczenie konieczności wymiany przewodów i powtarzalność wyników.
Pompy perystaltyczne Masterflex® Ismatec® Reglo Independent Channel Control (ICC), Avantor®
Niezależna kontrola przepływu i kierunku każdego kanału za pomocą klawiatury lub komputera.
- Przepływ od 0,001 do 43 ml/min na kanał – przepływ zależy od obrotów napędu, wałek i rozmiaru węża
- Złącze USB do szybkiego podłączenia do komputera PC
- Elastyczność dwukierunkowego przepływu w każdym kanale
Te wielokanałowe pompy perystaltyczne pozwalają na indywidualne sterowanie przepływem i kierunkiem każdego kanału za pomocą intuicyjnej klawiatury lub komputera. Pozwala to rozszerzyć możliwości pompowania w laboratorium za pomocą jednego kompaktowego urządzenia! Pompa zapewnia pompowanie w trybie ciągłym lub precyzyjne dozowanie oraz obsługuje przepływ dwukierunkowy w każdym kanale. Niezależna kalibracja kanałów minimalizuje różnice pomiędzy przewodami, gwarantując wysoką dokładność kalibracji.
Wielokanałowe pompy perystaltyczne Masterflex® Ismatec® IPC o wysokiej dokładności – w ofercie Avantor®®
Wszechstronne pompy wielokanałowe do dokładnego podawania płynów o niskim przepływie – z intuicyjnym interfejsem na ekranie dotykowym.
- Kompaktowe, stacjonarne pompy optymalizują łatwość obsługi, dokładność i niezawodność
- Pojemnościowy ekran dotykowy TFT/RGB o przekątnej 5 cali (12,7 cm), zapewniający ostrą rozdzielczość i szeroki kąt widzenia
- Elastyczne sterowanie operacyjne za pomocą ekranu lub pilota analogowego
- Tryb pracy ciągłej, objętościowy i czasowy – kontrola partii i czas przerwy/wyłączenia w trybach objętościowym i czasowym
- Pompa umożliwia zapisywanie i przywoływanie często używanych programów dozowania w celu szybkiego ustawienia
- Funkcja zapobiegająca kapaniu i liniowe zwiększanie prędkości dostępne w trybie objętościowym — zapewniają dokładność i minimalizują straty próbek
- Modele pomp kasetowych umożliwiają stosowanie węży trójstopniowych, co zapewnia łatwe ładowanie i bezpieczną retencję
- Trójpoziomowy dostęp użytkownika – daje możliwość kontrolowania, kto i na jakim poziomie może obsługiwać pompę
MasterflexLive® to bezpieczna, działająca w chmurze platforma do monitorowania pomp Masterflex. Umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym powiadomień o parametrach pompy – w tym o prędkości, natężeniu przepływu, objętości dozowania i innych. Można monitorować krytyczne procesy działające 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez konieczności zatrudniania pracowników, a powiadomienia push informują o warunkach pracy i komunikatach o błędach.
Połączenie z Internetem przez Wi-Fi lub standardowe gniazdo Ethernet (RJ45) z tyłu napędu. Złącze USB umożliwia załadowanie do pompy aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Połączenie z Internetem przez Wi-Fi lub standardowe gniazdo Ethernet (RJ45) z tyłu napędu. Złącze USB umożliwia załadowanie do pompy aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
Systemy pomp Masterflex® Ismatec® Microflex o zmiennej prędkości obrotowej, Avantor®
Łatwe w użyciu pompy do małych przepływów, z odwracaniem kierunku, zdalnym uruchamianiem/zatrzymywaniem i szybką wymianą węży.
- Głowica pompy z siarczku polifenylenu (PPS), acetalu i kopoliesteru, z czterema wałkami ze stali nierdzewnej (SS)
- Pompy umożliwiają stosowanie węży ciągłych, co zapewnia czyste, nieprzerwane tory płynu, bez konieczności stosowania złączek.
- Oddzielna, jednoobrotowa regulacja prędkości i przełącznik w prawo / wył. / w lewo z zielonym wskaźnikiem zasilania LED – utrzymuje prędkość przy włączaniu/wyłączaniu pompy lub w kierunku odwrotnym.
- Odwracalny silnik prądu stałego z magnesem stałym; oczyszczanie cieczy przed lub po zalaniu; pompowanie cieczy w dowolnym kierunku.
- Złącza zdalnego sterowania z tyłu pompy; uruchamianie/zatrzymywanie pompy za pomocą zamknięcia stykowego.
Te łatwe w użyciu pompy charakteryzują się możliwością pompowania w odwrotnym kierunku, zdalnego sterowania i szybką wymianą przewodów. Idealne do stałego dostarczania płynów w analizatorach i innych zastosowaniach pomp laboratoryjnych o niskim przepływie. Szybko ładowalna głowica pompy Microflex ma średnie stałe zamknięcie węża – brak konieczności regulacji zamknięcia.
Usługi i narzędzia na zamówienie
Rozwiązania na miarę
Partnerstwo w zakresie pomp na zamówienie – urzeczywistniamy pomysły od ponad 50 lat.
Dowiedz się więcej
Przewody cięte na zamówienie
Jesteśmy elastyczni, aby sprostać Twoim potrzebom, oszczędzając Twój czas i pieniądze. Wybierz typ przewodu, jego długość i ilość.
Dowiedz się więcej
MasterflexLive®
MasterflexLive® zapewnia możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pompy.
Dowiedz się więcej
Zespoły jednorazowego użytku Masterflex
Twoje źródło jednorazowych, sterylnych zestawów do bioprocesów
Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy w wyborze idealnego produktu do swojego zastosowania?
Nasi eksperci chętnie udzielą pomocy.