Pompy perystaltyczne Masterflex® w produkcji szczepionek
Rozwiązania strumieniowe na potrzeby produkcji szczepionek i leków
Zoptymalizuj swoje procesy i zmniejsz ryzyko zanieczyszczenia dzięki szerokiej gamie produktów strumieniowych firmy Masterflex®, Ismatec®i innych zaufanych marek. Dodaj intuicyjne i dokładne pompy perystaltyczne i przewody do pomp, zdalne monitorowanie pomp MasterflexLive®, przepływomierze i sterowniki, komponenty jednorazowe i zespoły butelek, aby zapewnić płynność produkcji szczepionek i bezpieczeństwo cennego produktu aż do linii zamykania.
Fermentacja
W sercu procesu produkcji szczepionek lub leków fermentacja tworzy białka dla tworzonych terapii. Staranny monitoring i precyzyjne dodawanie mediów oraz innych dodatków są niezbędne dla efektywnego wzrostu. Zapewnij sobie optymalną wydajność dzięki naszej szerokiej gamie produktów do transportu płynów.
Zobacz przebieg fermentacji
Pompa podawania mediów
Wydajne, programowalne podawanie i napełnianie mediów; przepływy do 19 LPM
Pompa transferowa
Stopień ochrony IP66; połączenie przez MasterflexLive, EtherNet/IP lub Profibus; przepływy do 42 LPM
Pompa zasilająca do kwasów/zasad
Programowane dozowanie korektorów pH i innych środków pomocniczych; przepływy do 3400 ml/min
Pompa podawania mediów
Dokładne przenoszenie i napełnianie mediów za pomocą intuicyjnego ekranu dotykowego; przepływy do 3400 ml/min
Pompa zasilająca do kwasów/zasad
Mały przepływ, programowane dozowanie korektorów pH i innych środków pomocniczych; przepływ do 365 ml/min
Zbiór
Począwszy od mycia, poprzez wstrzykiwanie buforu, aż po filtrowanie, etapy zbioru zaczynają się od oddzielenia białka od komórek. Nasze pompy umożliwiają przesyłanie płynów, jak również tworzą jednorazowe linie pomiędzy filtrami i zbiornikami. W zależności od skali produkcji nasze produkty filtrujące mogą również zapewnić krytyczną wydajność w Państwa procesie.
Zobacz przebieg zbioru
Pompa do ultrafiltracji
Sanitarna pompa o niskiej pulsacji zapewnia przepływ i ciśnienie przy filtracji; przepływ do 3 LPM; ciśnienie do 58 psi (4 bar)
Sterylna pompa filtracyjna
Sanitarna, wrażliwa na ścinanie pompa zapewnia przepływ i ciśnienie przy filtracji; przepływ do 14 LPM; ciśnienie do 58 psi (4 bar)
Pompa zasilająca wirówki
Pompa Cytoflow® idealnie nadaje się do żywych komórek, dużych cząsteczek i innych płynów wrażliwych na ścinanie; przepływ do 13,6 LPM
Pompa transferowa
Pompa Cytoflow idealnie nadaje się do pompowania żywych komórek, dużych cząsteczek i innych płynów wrażliwych na ścinanie; przepływ do 5 LPM
Pompa do pobierania próbek
Dokładne, programowalne pobieranie próbek według objętości lub czasu; przepływy do 365 ml/min
Purification
Separate your final product from all remaining contaminants and effluvia. Concentrate and refine the proteins to prepare them for final product fill/finish. The isolated fluid flow path of peristaltic pumps is critical to this workflow.
View Purification Workflow
Pompa filtrująca TFF/z przepływem krzyżowym
Sanitarna pompa o niskiej pulsacji zapewnia przepływ i ciśnienie przy filtracji; przepływ do 3 LPM; ciśnienie do 58 psi (4 bar)
Pompa zasilająca do chromatografii
Pompa Cytoflow® idealnie nadaje się do żywych komórek, dużych cząsteczek i innych płynów wrażliwych na ścinanie; przepływ do 13,6 LPM
Pompa filtrująca TFF/z przepływem krzyżowym
Sanitarna, wrażliwa na ścinanie pompa zapewnia przepływ i ciśnienie przy filtracji; przepływ do 14 LPM; ciśnienie do 58 psi (4 bar)
Pompa transferowa
Stopień ochrony IP66; połączenie przez MasterflexLive, EtherNet/IP lub Profibus; przepływy do 42 LPM
Pompa do pobierania próbek
Programowalne pobieranie próbek według objętości lub czasu; łatwa integracja automatyki z siecią EtherNet/IP; przepływy do 3400 ml/min
Podstawy procesu
Oprócz pomp i przewodów spełniających potrzeby procesowe, możesz wybierać z szerokiej gamy zespołów i komponentów jednorazowych, zespołów butelek, czujników przepływu i pomp ze zdalnym monitorowaniem, aby zapewnić bezproblemową ciągłość produkcji szczepionek przez całą dobę.
Ultradźwiękowe czujniki przepływu Masterflex®
Uzyskanie dokładnych odczytów przepływu bez dodawania nowego materiału do ścieżki płynów; bezinwazyjna konstrukcja eliminuje kontakt z płynem roboczym
Sterownik czujnika przepływu Masterflex
Interfejs pomiędzy ultradźwiękowym czujnikiem przepływu a pompą Masterflex odbiera dane z czujnika przepływu, a następnie reguluje prędkość pompy do ustawionego natężenia przepływu lub objętości dozowania
Zespoły butelek do pobierania próbek
Bezpieczne przenoszenie, pobieranie próbek i przechowywanie produktów biofarmaceutycznych oraz odczynników
Przewody do pomp perystaltycznych
Masterflex i Ismatec – precyzyjnie wytłaczane i testowane w pompach receptury, opracowane z myślą o najwyższej niezawodności, zgodności i identyfikowalności.
Złącza i zaciski sanitarne
Zapewnienie bezpiecznych, sanitarnych połączeń w krytycznych zastosowaniach procesowych. Złącza i zaciski w rozmiarach potrzebnych od projektu pilotażowego do produkcji