Pompa procesowa Masterflex® B/T® MasterSense™ do zastosowań w branży biofarmaceutycznej
Reimage bioprocessing
NEW integrated sensor technology, intuitive touchscreen and MasterflexLive® remote monitoring for the biopharma industry of tomorrow
Kup terazConnected, efficient and durable
1. Built for high-flow, continuous duty, perfect for sanitary environments— 316 polished stainless steel housing
IP66 rated for washdown
2. Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
3. Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity - even with wet gloves on!
4. Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
5. Variable flow: 0.65 – 42 LPM
VIEW FULL SPECS
6. Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely – choose PerfectPosition® pump tubiung sizes B/T 87 and B/T 91
SHOP B/T PUMP TUBING
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Intuicyjna obsługa
Łatwy w obsłudze interfejs ekranu dotykowego, nawet w rękawiczkach
- Łatwa konfiguracja i programowanie
- Wyraźny, pojemnościowy ekran dotykowy TFT/RGB 5” z szerokim kątem widzenia
- Regulacja parametrów za pomocą jednego dotknięcia – nawet w rękawiczkach
- Tryby pracy obejmują pracę ciągłą, dozowanie objętościowe i dozowanie czasowe
- Kontrola partii i czas przerwy/wyłączenia w trybach objętości i czasowym
- Łatwe zapisywanie i przywoływanie do 50 często używanych protokołów, każdy o unikatowej nazwie
- Miej pewność co do prawidłowości montażu – wskaźnik graficzny informuje o tym, że załadowany przewód jest optymalnie skalibrowany
- Stopień ochrony IP66 odpowiedni do zmywania
Tworzenie, zapisywanie i przywoływanie 50 programów pomp za pomocą łatwego w obsłudze menu
Tryb ciągły
Tryb czasowy
Tryb objętości
Tryb zdalny
Kalibracja przewodu
Dostęp użytkownika
Zaawansowane opcje łączności i sterowania
Zdalnie, bezpiecznie i zgodnie z przepisami
Zdalne monitorowanie
- MasterflexLive to nasza bezpieczna, oparta na chmurze platforma do zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów pomp Masterflex
- Monitorowanie i dostosowywanie krytycznych procesów w trybie 24/7 bez konieczności zatrudniania personelu na miejscu
- Powiadomienia Push informujące o zmianach warunków pracy i komunikatach o błędach
Elastyczna łączność
- Opcje łączności do wyboru – MasterflexLive, EtherNet/IP lub Profibus
- Trzypoziomowy dostęp do funkcji pompy – ta opcja pozwala chronić proces poprzez kontrolę tego, kto i na jakim poziomie może obsługiwać pompę
- Bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego – automatycznie pozwalają na pełne wykorzystanie przyszłych ulepszeń
- Połączenie z Internetem poprzez Wi-Fi lub standardowe gniazdo Ethernet (RJ45) z tyłu napędu
Idealna pompa do zastosowań wielkoseryjnych
Stopień ochrony IP66 – przeznaczony do środowisk sanitarnych, w których panują warunki sprzyjające zmywaniu, takich jak pomieszczenia czyste, przetwórstwo żywności i mleczarstwo.
Brak zanieczyszczeń, niski poziom ścinania i nieinwazyjność czynią tę pompę idealną do zastosowań biofarmaceutycznych i opieki zdrowotnej.
Przepływ do 42 LPM zapewnia precyzyjne natężenie przepływu, co czyni tę pompę idealną do produkcji na dużą skalę.
Trzypoziomowy dostęp oraz możliwość zapisywania i przywoływania programów zapewniają bezpieczeństwo i precyzję procesu fluidalnego.
Need on-demand pumping and portability?
Designed for easy and secure operation of Masterflex pump systems, the new Masterflex Bioprocess Pump Cart is ideal for efficient operation in flexible manufacturing.
Learn more![]() |
Element nr MLFX77112-10 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zawartość zestawu Głowica pompy Rapid-Load®, 1 m przewodów tygonowych®, LFL B/T 91 06430-91; oraz przewód zasilający 1,8 m z gniazdem IEC 320/CEE22. Urządzenie jest wysyłane z zestawem wtyczek/kabli właściwym dla danego kraju; przy zamówieniu należy podać miejsce docelowe. |
||||
Specyfikacja wydajności |
||||
Wydajność przepływu | 0,65 do 42 LPM (0,17 do 11,1 GPM) | |||
obr./min | od 11 do 321 | |||
Liczba akceptowanych głowic | 1 | |||
Maksymalny moment obrotowy | Początkowy: 1130 N•cm (1600 oz-in) | |||
Roboczy: 1017 N•cm (1440 oz-in) | ||||
Odwracalna | Tak | |||
Sterowanie zewnętrzne – wejście | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; start/stop, kierunek (lewy/prawy), zalewanie przez zamknięcie styków | |||
Sterowanie zewnętrzne – wyjście | 0–20 mA, 20–0 mA, 4–20 mA, 20–4 mA; 0–10 V, 10–0 V, 0–5 V, 5–0 V; wyjście tachometryczne (otwarty kolektor), praca silnika, otwarta głowica, lokalnie/zdalnie, alarm ogólny | |||
Komunikacja sieciowa | EtherNet/IP, Profibus, MasterflexLive | |||
Specyfikacja elektryczna |
||||
Napięcie | Od 90 do 260, automatyczny wybór napięcia uniwersalnego | |||
Natężenie | 5,0 A przy 115 V; 3,1 A przy 230 V | |||
Obciążalność bezpiecznika | 6 A / 250 V | |||
Typ silnika | Praca ciągła, TENV, BLDC | |||
Wielkość silnika | 370 W (0,5 KM) | |||
Wyświetlacz | Pojemnościowy ekran dotykowy 5” TFT/RGB z przełączaniem w płaszczyźnie (szeroki kąt widzenia); 800 x 480 pikseli | |||
Typ sterowania silnikiem/prędkością obrotową | PWM z mikroprocesorem | |||
Regulacja prędkości (powtarzalność) | ± 0,1% | |||
Płynny rozruch / hamulec elektroniczny | Tak/Tak | |||
Specyfikacja fizyczna |
||||
Materiały obudowy | Obudowa ze stali nierdzewnej 316, podstawa ze stali nierdzewnej, ramka ze stali nierdzewnej | |||
Materiały głowicy pompy | Malowana proszkowo stal węglowa i odlewane aluminium, stal nierdzewna, poliwęglan, Nylatron®, wałki | |||
Klasa IP | IP66 | |||
Aprobaty | UL, cUL, CE, DLS | |||
Temperatura robocza | 0–40°C (32–104°F) | |||
Temperatura przechowywania | -25–65°C (-13–149°F) | |||
Poziom hałasu | < 75 dBA z odległości 1 m (39”) | |||
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 62,2 x 40,1 x 47,8 cm (24,5” x 15,8” x 18,8”) | |||
Waga paczki | 54,5 kg (120 lb) |