Rozwiązania dla branży biofarmaceutycznej
Połącz się z nami i korzystaj z prostoty jednorazowego użytku
Skorzystaj z naszego doświadczenia, szerokiej oferty produktów i niestandardowych podzespołów przy opracowywaniu kompletnych przebiegów zadań.
Szybkie przygotowanie i uruchomienie bioprocesów dzięki produktom jednorazowego użytku. Pozwól nam dostosować zespół dla Ciebie lub stwórz swój własny na bazie naszej szerokiej gamy produktów. Wybierz jednorazowe sterylne zestawy Masterflex i wyeliminuj konieczność montażu, sterylizacji i walidacji dzięki jednemu telefonowi do nas. Możesz też wybrać każdy element, aby zbudować własne zespoły. W każdym razie oferujemy najszerszy wybór zaufanych marek na rynku bioprocesowym w zakresie przewodów, złączek, uszczelek, armatury sanitarnej, zacisków i innych elementów.
Przytłaczająca mnogość wyboru? Skonsultuj się z naszymi ekspertami technicznymi, którzy pomogą Ci zdobyć dokładnie to, czego potrzebujesz, aby zacząć czerpać liczne korzyści z systemów jednorazowego użytku: mniejsze ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych, niższe nakłady inwestycyjne, brak konieczności czyszczenia i sterylizacji, krótszy czas realizacji, możliwość zwiększenia lub zmniejszenia skali działania przy ograniczonych dodatkowych inwestycjach i wiele innych.
Masterflex sprawdza się w różnych zastosowaniach w bioprocesach
Masterflex oferuje najszerszy wybór zaufanych marek na rynku bioprocesowym w zakresie przewodów, złączek, uszczelek, armatury sanitarnej i zacisków oraz innych elementów. Przytłaczająca mnogość wyboru? Skonsultuj się z naszymi ekspertami technicznymi, którzy pomogą Ci uzyskać dokładnie to, czego potrzebujesz. Niezależnie od tego, jakie są potrzeby Twojego procesu – filtracja, linie płynów, zabezpieczanie procesu przed szkodliwym oddziaływaniem, kontrola procesu, generowanie komórek lub pobieranie próbek – możesz liczyć na to, że Masterflex dostarczy dokładnie te elementy, których potrzebujesz, aby zwiększyć swoją wydajność.
Dowiedz się więcej o naszych zespołach na zamówienie
Przygotowanie pożywki: Ważny etap w procesie upstream
Przygotowanie pożywki to ważny etap w procesie upstream, w którym przygotowuje się roztwór do hodowli komórek. Wymaga to znacznego nakładu czasu i wysiłku przy zastosowaniu innowacyjnych podejść, w tym wykorzystania technologii jednorazowego użytku, w całym procesie. Każde podejście jest indywidualnie konfigurowane na podstawie zastosowania producenta. Pompy perystaltyczne odgrywają ważną rolę w dozowaniu dokładnych ilości składników odżywczych i innych mediów procesowych za pomocą elastycznych przewodów o wysokiej czystości. Pompy perystaltyczne mogą również delikatnie recyrkulować komórki w roztworze i chronić ich żywotność.
Zobacz przebieg przygotowania pożywki
Fermentacja: hodowla mikroorganizmów w celu biochemicznej syntezy związków organicznych
Fermentacja przemysłowa polega na pobieraniu próbek ze zbiornika o kontrolowanym pH, napowietrzaniu, mieszaniu i temperaturze. Wymaga ona więcej czynności wstępnych niż inne procesy biologiczne. Popularne mikroorganizmy wykorzystywane w tym procesie to komórki jajowe chomika chińskiego (CHO), drożdże, grzyby i bakterie. Pompy perystaltyczne Masterflex® są przydatne w tym przebiegu i są zalecane zamiast pomp membranowych. Pompy perystaltyczne zapewniają dokładne dozowanie i, w przeciwieństwie do pomp membranowych, mają odizolowaną i nieporuszającą się ścieżkę płynów. Ułatwia to konserwację i sprawia, że żaden produkt nie utknie w szczelinie.
Zobacz przebieg fermentacji
Harvesting: Collection or clarification of product from fermentation
Typical harvest methods include tangential flow filtration (TFF) or centrifugation as a means of concentrating the target compound. In either of these methods, quality and purity are paramount. Wetted materials (any material touching the fluid) must be validated to USP Class VI and sterilized. Peristaltic pumps remain accurate at higher pressures, making them ideal for filtration centric workflows.
View harvesting workflow
Purification: Removal of impurities from the harvest and clarification workflows
Affinity and ion-exchange chromatography are used to remove metals and reaction by-products along with additional methods of filtration. Recently, single-use tube component assemblies have become more prevalent in this workflow as higher throughputs and versatility on the process floor are demanded. The isolated fluid flow path of peristaltic pumps, such as Masterflex® pumps, is critical to this workflow. These pumps mitigate the potential for contamination and reduce the required material validation.
View purification workflow
Napełnianie/zamykanie: delikatnie przenieś sterylny produkt do pakowania lub liofilizacji
Ten krytyczny proces – ściśle regulowany przez globalne przepisy i wymogi zgodności – przenosi sterylny produkt, teraz w najcenniejszej postaci, do sterylnej fiolki lub butelki przed zapakowaniem i dystrybucją lub wysłaniem do liofilizacji przed zapakowaniem. Pompy perystaltyczne są najlepszym wyborem, ponieważ zapewniają łatwą wymianę, ograniczają zanieczyszczenia krzyżowe i delikatnie pompują płyny wrażliwe na ścinanie, duże cząsteczki i żywe komórki. Cenny produkt końcowy znajduje się w przewodzie, nie dotykając żadnej części pompy. Nasze sterylizowane zespoły jednorazowego użytku, opracowane specjalnie dla tego procesu, eliminują przestoje związane z czyszczeniem.
Zobacz przebieg napełniania/zamykania
Czas zwiększyć efektywność swojego procesu
  1. Dokładnie to, czego potrzebujesz
    Wybierz spośród tysięcy komponentów. Konfigurujemy, sprawdzamy i pakujemy według specyfikacji klienta.
  2. Dokładnie wtedy, gdy tego potrzebujesz
    Przestań czyścić i rewalidować swój system. Zarządzamy zapasami klienta i wysyłamy zespoły zgodnie z jego harmonogramem.
  3. Zadzwoń po wycenę już dziś
    Eksperci Masterflex ds. jednorazowych produktów dostarczają ofertę z pełnym schematem, a następnie rzeczywistą próbkę do zatwierdzenia przez klienta.