Masterflex w rozwiązaniach dla branży spożywczej
Produkty Masterflex mogą obsługiwać szeroki zakres płynów, od gorącej wody i roztworów witaminowych po gęstą melasę. Głowice pomp są zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwą wymianę przewodów, a szeroka gama napędów jest przystosowana do zmywania. Wybierz z szerokiej gamy przewodów, które spełniają wymagania USP, klasy VI, FDA, NSF, EP i 3A.
Pompy perystaltyczne Masterflex idealnie sprawdzają się w następujących zastosowaniach:
- Dozowanie sosu do pizzy
- Pompa do sosów sałatkowych
- System mycia szyb
- Pompa do lodów
- Automatyczne urządzenia do czyszczenia kanalizacji
- Dozowanie masła do popcornu
- Wstrzykiwanie witamin A i D
Co sprawia, że Masterflex jest najlepszym wyborem dla zastosowań w branży spożywczej?
- Wysoka czystość - Tylko media płynne stykają się z przewodem – zgodność z USP, FDA, EP, 3A, NSF. Sterylizowanie tlenkiem etylenu, promieniowaniem gamma lub w autoklawie.
- Szeroki zakres materiałów przewodowych - Kompatybilne z wieloma chemikaliami przemysłowymi.
- Łatwe czyszczenie - Wystarczy wymienić przewód, aby wyczyścić pompę, dostępne modele IP66.
- Samozasysające - Wysokość ssania do 8,8 m (29 ft).
- Przenoszą materiały lepkie - Przenoszenie i dozowanie jogurtów, lodów i cząstek żywności.
- Odwracalna - Możliwość pracy w obu kierunkach bez konieczności odłączania przewodów.
- Konstrukcja modułowa - Kompatybilność między różnymi głowicami pomp, przewodami i napędami.
- Instalacja niestandardowa - Doposażenie do istniejących dozowników lub urządzeń analitycznych.
Pompa dozująca
Wszechstronne pompy wielokanałowe do dokładnego dostarczania płynów o niskim przepływie – z intuicyjnym interfejsem na ekranie dotykowym
Pompa do pobierania próbek sanitarnych
Precyzyjne dozowanie przy zmiennych prędkościach – obudowa NEMA 4X wytrzymuje procesy technologiczne i jest przystosowana do zmywania.
Pompa do dodatków/koncentratów
Program do koncentratów smakowych „na żądanie”. Wiele możliwości zastosowania OEM
Przewody do pomp perystaltycznych
Masterflex i Ismatec – precyzyjnie wytłaczane i testowane w pompach receptury, opracowane z myślą o najwyższej niezawodności, zgodności i identyfikowalności.
Złącza i zaciski sanitarne
Zapewnienie bezpiecznych, sanitarnych połączeń w krytycznych zastosowaniach procesowych. Złącza i zaciski w rozmiarach potrzebnych od projektu pilotażowego do produkcji