Masterflex w rozwiązaniach farmaceutycznych
Pompy perystaltyczne marek Masterflex i Ismatec charakteryzują się technologią pompowania bez zanieczyszczeń, preferowaną przez branże podlegające regulacjom prawnym.
W ramach usług w zakresie zestawów jednorazowych dostarczamy niestandardowe, napromieniowane promieniami gamma zestawy przewodów jednorazowych oraz przewody cięte na długość i w ilościach, jakich potrzebujesz. Nasi przedstawiciele są zaznajomieni nie tylko z oferowanymi przez nas produktami, ale także wyzwaniami oraz potrzebami naszych klientów.
Pompy perystaltyczne Masterflex idealnie sprawdzają się w następujących zastosowaniach:
- Filtracja z przepływem stycznym
- Pobieranie pożywki dla komórek
- Przebiegi pracy w bioprocesach
- Oczyszczanie
- Produkcja worków do podawania kroplówek
- Spiralna ultrafiltracja
- Kontrola fermentacji
- Testery rozpuszczania
- Dozowanie kosmetyków
Co sprawia, że Masterflex jest najlepszym wyborem do zastosowań farmaceutycznych
- Szeroki zakres materiałów przewodowych - Kompatybilne z wieloma chemikaliami laboratoryjnymi.
- Niezanieczyszczające - Medium płynne styka się tylko z wnętrzem przewodu.
- Łatwe czyszczenie - Wystarczy wymienić przewód, aby wyczyścić pompę.
- Możliwości wielokanałowe - Na jednym napędzie można używać jednocześnie do 32 kanałów.
- Przyłącza sanitarne na przewodach - Szybkie połączenia przewodowe w systemach sanitarnych.
- Przenoszą materiały lepkie - Dozowanie agarów i zawiesin.
- Praca na sucho - Zastosowanie jako aspirator o małym przepływie lub pompa powietrze/próżnia.
- Konstrukcja modułowa - Kompatybilność między różnymi głowicami pomp, przewodami i napędami.
- Instalacja niestandardowa - Doposażenie do istniejących dozowników lub urządzeń analitycznych.
Masterflex w przygotowaniu mediów buforowych
Pompy, komponenty ścieżki płynów, urządzenia mieszające, filtracja i monitorowanie procesu są ważnymi elementami kompletnego systemu przygotowania buforu.
Roztwory buforowe są niezbędne do skutecznego pobierania i oczyszczania. Utrzymanie czystości buforu przy jednoczesnym zapewnieniu dokładnych objętości jest kluczowe dla efektywnej produkcji.
Przebieg pracy przy przygotowaniu mediów
Masterflex w zastosowaniach do transferu kultur komórkowych
Pompy perystaltyczne, ze sterylizowanymi przewodami i złączami, to idealne metody ochrony czystości hodowli podczas przenoszenia pomiędzy zbiornikami produkcyjnymi.
Hodowla komórkowa jest podstawowym środowiskiem produkcyjnym dla produktów biofarmaceutycznych. Podczas operacji pilotażowych i zwiększania skali utrzymanie optymalnych warunków wzrostu komórek poprzez delikatne traktowanie podłoża hodowlanego jest ważne dla zapewnienia maksymalnej wydajności produktu końcowego.
Pompa podawania mediów
Wydajne, programowalne podawanie i napełnianie mediów; przepływy do 19 LPM
Pompa dozująca
Wszechstronne pompy wielokanałowe do dokładnego dostarczania płynów o niskim przepływie – z intuicyjnym interfejsem na ekranie dotykowym
Pompa zasilająca do kwasów/zasad
Programowane dozowanie korektorów pH i innych środków pomocniczych; przepływy do 3400 ml/min
Przewody do pomp perystaltycznych
Masterflex i Ismatec – precyzyjnie wytłaczane i testowane w pompach receptury, opracowane z myślą o najwyższej niezawodności, zgodności i identyfikowalności.
Złącza i zaciski sanitarne
Zapewnienie bezpiecznych, sanitarnych połączeń w krytycznych zastosowaniach procesowych. Złącza i zaciski w rozmiarach potrzebnych od projektu pilotażowego do produkcji
Masterflex w filtracji przepływu stycznego (TFF)
Masterflex oferuje pompy, przewody i złącza do ścieżki płynów, filtry, monitory ciśnienia i inne produkty, które zapewniają sukces przy jednoczesnej ochronie czystości Państwa produktów końcowych.
Stosowane do rozdzielania i/lub oczyszczania biomolekuł oraz zbierania komórek ciśnienia robocze i prędkości przepływu TFF wymagają odpowiedniego wyposażenia.
Rewolucyjne terapie diagnostyczne wymagają niestandardowych pomp
W służbie zdrowia priorytetem jest zarówno bezpieczeństwo, jak i czas. Konstruktorzy produktów z firmy Cytonics zwrócili się do grupy usług inżynieryjnych Masterflex w celu stworzenia niestandardowego rozwiązania pompowego dla ich systemu APIC.
Dowiedz się więcej