- POWRÓT DO GÓRY
- Wyszukiwanie wg zastosowania
- Produkcja
- Rozwiązania Avantor usprawniające przenoszenie płynów
- Pompy perystaltyczne Masterflex® i rozwiązania w zakresie transportu płynów
- Niestandardowe jednorazowe rozwiązania bioprocesowe Masterflex
- Rozwiązania dla branży biofarmaceutycznej
- Fermentacja w bioprocesach
Fermentacja w bioprocesach
+ Pumps
+ Pumps
+ Czujniki ciśnienia
+ Czujniki przepływu
+ Pumps
+ Filtr wentylacyjny
+ Butelka na próbki
+ Czujniki temperatury
+ Pumps
Filtr wentylacyjny
Wiele zastosowań w biofarmacji wymaga stosowania filtrów odpowietrzających przy wentylacji zbiorników. Z reguły filtry te są sterylizowane, aby uniknąć ryzyka skażenia. Filtry służą również jako stabilizator ciśnienia w otoczeniu zbiornika.
Butelka na próbki
W zbiornikach, naczyniach i butelkach przechowuje się produkt pomiędzy etapami produkcji leków. Są one sterylizowane lub posiadają sterylną barierę między naczyniem a produktem (np. wykładzina zbiornika), aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia. Porty zbiorników są wstępnie zamawiane w celu dopasowania do potrzeb danego zastosowania. Butelki z próbkami są wyposażone w filtr odpowietrzający, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego i zwiększenia ciśnienia w butelce podczas dozowania.