Masterflex w rozwiązaniach do uzdatniania wody
Technologie pomp perystaltycznych, tłokowych i zębatych Masterflex są powszechnie stosowane do uzdatniania wody i przetwarzania chemicznego.
Jakość wody jest jednym z najtrudniejszych problemów, z jakimi mamy do czynienia w dzisiejszych czasach. Około 1 procent naszych zasobów wodnych to woda słodka, a tylko część z nich nadaje się do picia. Zastosowania pomp Masterflex w przetwórstwie chemicznym polegają na regulacji ilości podawanego materiału. Zastosowania związane z podawaniem reagentów wymagają uwalniania w czasie rzeczywistym substancji chemicznych do zbiorników reakcyjnych, zazwyczaj w celu produkcji lub syntezy chemicznej. W przetwórstwie produktów końcowych stosuje się pompy dozujące w celu dokładnego dozowania produktu do formy lub pojemnika. W grę mogą wchodzić praktycznie wszystkie chemiczne prekursory i produkty końcowe.
Pompy perystaltyczne Masterflex idealnie sprawdzają się w następujących zastosowaniach:
- Zanieczyszczone wody gruntowe
- Pobieranie próbek z bębnów chemicznych
- Izolacja enzymów
- Analiza wtrysku przepływu
- Podlewanie szklarni
- Stosowanie nawozów
- Systemy dostarczania pestycydów
- Analiza ścieków/osadów
- Opryskiwanie drzew
- Analizatory zasolenia wody
- Pobieranie próbek ścieków
Co sprawia, że Masterflex jest najlepszym wyborem w zastosowaniach związanych z uzdatnianiem wody?
- Szeroki zakres materiałów przewodowych - Kompatybilne z wieloma chemikaliami przemysłowymi.
- Niezanieczyszczające - Płyn styka się tylko z wnętrzem przewodu.
- Łatwe czyszczenie - Wystarczy wymienić przewód, aby wyczyścić pompę, dostępne modele IP66.
- Samozasysające - Wysokość ssania do 8,8 m (29 ft).
- Przenoszą materiały lepkie - Przenoszenie i dozowanie olejów lub płynów w zawiesinie.
- Praca na sucho - Pompa nie ulega uszkodzeniu, gdy pozostaje bez nadzoru.
- Odwracalna - Oczyszczanie i pobieranie próbek za pomocą jednej pompy.
- Konstrukcja modułowa - Kompatybilność między różnymi głowicami pomp, przewodami i napędami.
- Instalacja niestandardowa - Doposażenie do istniejących dozowników lub urządzeń analitycznych.
Trwała pompa transferowa o dużej objętości
Trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność przy minimalnych nakładach konserwacyjnych. Do 42 LPM.
Pompa zasilająca o wysokiej czystości
Idealna do podawania/odmierzania chemikaliów i zastosowań wymagających wysokiej czystości, wysokiego ciśnienia lub obu tych czynników
Przenośna pompa do pobierania próbek
Zaprojektowana z myślą o najwyższej przenośności i wszechstronności. Zasilanie z akumulatora lub podłączenie do prądu zmiennego bądź 12 V DC.
Pompa dozująca o dużej objętości
Trwały, zmywalny, cyfrowy napęd o zmiennej prędkości może szybko i sprawnie obsłużyć duże partie przy przepływie do 42 LPM
Przewody do pomp perystaltycznych
Masterflex i Ismatec – precyzyjnie wytłaczane i testowane w pompach receptury, opracowane z myślą o najwyższej niezawodności, zgodności i identyfikowalności.