Niedobór siloksanu – alternatywne rozwiązania w zakresie przewodów
Jak zapewne Państwo wiedzą, obecnie występuje globalny niedobór siloksanu, który wymusza ograniczoną podaż i wzrost cen silikonu na świecie.
Najnowsze informacje potwierdzają potencjalny wieloletni lub długotrwały problem z globalną dostawą surowców silikonowych. Niestety obecnie obserwujemy wpływ na naszą zdolność do dostarczania klientom przewodów silikonowych w odpowiednim czasie i po obecnych cenach.
Masterflex oferuje szeroki zakres rozwiązań w zakresie przewodów, aby sprostać Państwa potrzebom. Wszystkie wymienione poniżej produkty są biokompatybilne, posiadają certyfikat USP klasy VI i FDA 21 CFR 177.2600 oraz dokumenty walidacyjne. Jeżeli nie są Państwo pewni swoich kolejnych kroków lub potrzebują pomocy, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami ds. zastosowań.
Nasze najlepsze przewody do zastosowań o wysokiej czystości
Przewody do pomp Masterflex Puri-Flex:
- przewyższają silikon w kluczowych testach wydajności
- Zawsze w magazynie
- Możliwość uszczelniania i zgrzewania
- Niska zawartość substancji ekstrahowalnych i wymywalnych
- Niski poziom ściskania (uwalniania cząstek) do produktów
- Ograniczone wiązanie białek
Do systemów zbierania komórek i przetwarzania mediów oraz linii technologicznych bioreaktorów.
PURI-FLEX™
Półprzezroczysty przewód Masterflex klasy premium, który zapewnia znacznie niższy poziom ściskania i dłuższą żywotność pompy niż silikon.
Inne doskonałe alternatywy dla przewodów silikonowych:
Do przygotowywania buforów i mediów, zespołów jednorazowych i aseptycznego uszczelniania/zgrzewania.
Pharmed™
Popularna opcja przewodów nieprzezroczystych w środowisku bioprocesowym. Przewody Pharmed™ są nietoksyczne, niehemolityczne, zapewniają możliwość uszczelniania i zgrzewania.
Kup przewody Pharmed
Do produkcji szczepionek oraz filtracji i fermentacji produkcyjnej.
PHARMAPURE®
Ten nieprzezroczysty produkt o bardzo niskim poziomie ściskania, będący najczystszym z oferowanych przez nas wyrobów, jest optymalnym wyborem do procesów aseptycznych i bioprocesów.
Kup przewody PHARMAPURE
Do produkcji/przetwarzania chemikaliów specjalnych i badań diagnostycznych.
CHEM-DURANCE® BIO
Jeśli potrzebujesz chemicznej i biologicznej kompatybilności oraz bardzo niskiego poziomu ściskania, nie ma lepszego wyboru. Przewód nieprzezroczysty.
Kup przewody CHEM-DURANCE BIO
Wyłączenie odpowiedzialności: Te formuły przewodów Masterflex są biokompatybilne, posiadają certyfikat FDA 21 CFR i USP, klasy VI oraz dokumenty walidacyjne dostępne na życzenie. Prosimy zwrócić uwagę, że te produkty są tylko sugerowanymi zamiennikami; przed użyciem w swoim systemie należy zawsze przeprowadzić próbę przewodów.