Opakowania Tyvek do cleanroomów
Cechy:
- Zespolenie z folii polietylenowej i niepowlekanego Tyvek®
- Przeźroczysta folia sprawia, że produkt jest widoczny
- Sterylizacja parą do 125°C
- Sterylizacja promieniami gamma i tlenkiem etylenu
- Mała pozostałość gazu (np: ETO), sterylizacja gazem skraca czas wietrzenia
- Wskaźniki sterylizacji na opakowaniu
- Bardzo niskie zanieczyszczenie cząstek
- Wspaniałe właściwości bariery
- Uszczelnienie wysokiej jakości
- Zamykane przez lakowanie na gorąco (temperatura lakowania do. 120°C)
- Możliwość wykonania nadruku
- W 100% nadaje się do przetworzenia
- Dostępne jako płaski worek lub worek szybko otwierający się, aby wykluczyć skażenie cząstek
- Dostępne dla cleanroomów różnych klas
Płaski worek:
- Różne rozmiary
- Standardowa grubość: 0.100 mm
- Dostępne z folią brzegową lub bez, certyfikat zgodności przy każdej dostawie
Rękaw:
- Różne szerokości
- Długość: 100 m
- Idealne opakowanie dla produktów o ponadprzeciętnych rozmiarach
.png)
Tyvek-Packaging
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...