Opakowania polietylenowe do cleanroomów
Cechy:
- Ultraczysty, jasny polietylen
- Przeźroczysta folia umożliwia dobrą widoczność produktu
- Nadaje się do sterylizacji promieniami gamma
- Wskaźniki sterylizacji na opakowaniu
- Bez emisji gazów
- Odporne na większość związków chemicznych
- Zamykane przez lakowanie na gorąco (w temperaturze od 120°C do 200°C)
- Dostępne płaskie worki lub rękawy
- Certyfikat zgodności przy każdej dostawie
Płaski worek:
- Różne szerokości i długości
- Standardowa grubość: 0.100 mm
Rękaw:
- Różne szerokości i długości
- Standardowa grubość: 0.100 mm
- Rękaw z plastikowym pierścieniem, idealny do pakowania produktów sterylnych o ponadprzeciętnych rozmiarach