Przezroczysty papier do pakowania do użytku w cleanroomie
Cechy:
  • Materiał: papier sterylizacyjny z folią zespoloną z poliestru/polipropylenu
  • Przezroczysta folia umożliwia doskonałą widoczność produktu
  • Możliwa sterylizacja parą, formaldehydem lub tlenkiem etylenu
  • Wskaźniki sterylizacji na opakowaniu
  • Proste, pewne zamknięcie za pomocą urządzeń lakujących
  • Pomoc w pobieraniu ułatwia otwarcie opakowania
  • Na foliach można pisać mazakami, które nadają się do sterylizacji
  • Dostępne jako worki lub rękawy
Worek płaski:
  • Różne szerokości i długości
  • Dostępne z samoprzylepnym zamknięciem 
Rękaw:
  • Różne szerokości i długości
  • Idealne opakowanie dla ponadprzeciętnych rozmiarów produktów sterylnych
Przezroczysty papier do pakowania
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...