Antystatyczne opakowania polietylenowe
Właściwości:
- Ultraczysty polietylen w kolorze różowym
- Niekorodujące
- Odporne na większość środków chemicznych
- Opcjonalnie dostępne jako torebki płaskie lub tuby
- Łatwo zgrzewalne (temperatura zgrzewania od 120°C do 200°C)
- Świadectwo zgodności dla każdej partii
Torebka płaska:
- różne warianty długości i szerokości
- standardowa grubość: 0,100 mm
- dostępna opcja z zamknięciem samoprzylepnym
Tuba:
- różne warianty długości i szerokości
- standardowa grubość: 0,150 mm
- idealne opakowanie na duże elementy przeznaczone do sterylizacji
- tuba z plastikowym środkiem