Nożyki do cleanroomów oraz ostrza do otwierania worków
Jednorazowe:
- Automatycznie wysuwana osłona tarczy bezpieczeństwa
- Nie wymagana jest wymiana ostrza - usuwane są wszystkie luźne ostrza
- Ergonomiczna rączka
- Napromieniowane promieniami gamma
Wielokrotnego użytku:
- Nożyk wykonany ze stali nierdzewnej
- Wymienne ostrze
- Autoklawowalne
Nożyki i ostrza do worków
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...