Produkty DuPont™ Tyvek®
Tyvek® to wyjątkowy rodzaj włókniny zapewniający ochronę „wbudowaną” w konstrukcję materiału. Nie zawiera żadnych folii ani laminatów, które mogłyby ścierać się czy ulegać zniszczeniu z czasem. Tyvek® zapewnia trwałą ochronę podczas użytkowania. Odzież ochronna Tyvek® została zaprojektowana pod kątem optymalnej równowagi między ochroną, trwałością i komfortem w szerokiej gamie zadań. Od malowania natryskowego po usuwanie ołowiu czy azbestu – ergonomiczna konstrukcja materiału pomaga zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i skuteczność w trudnych warunkach. Nie zawiera wypełniaczy, dodatków ani silikonu.
Dowiedz się więcej
Tyvek® 500 Xpert
Wyznacza nowy standard ochrony w kategorii 5 i 6, gwarantując jeszcze skuteczniejsze zabezpieczenie i wygodę użytkowania. Odzież Tyvek® jest wytwarzana w technologii flash-spinning z polietylenu o dużej gęstości, zapewniając idealne połączenie ochrony
Tyvek® 500 Labo
Ochrona użytkowników i procesów w laboratoriach i środowiskach kontrolowanych. Tyvek® przepuszcza powietrze i parę wodną, ale jednocześnie jest nieprzepuszczalny dla cieczy i aerozoli na bazie wody.
Tyvek® 600 Plus
Ochrona użytkowników i procesów w laboratoriach i środowiskach kontrolowanych. Tyvek® przepuszcza powietrze i parę wodną, ale jednocześnie jest nieprzepuszczalny dla cieczy i aerozoli na bazie wody.
Film
Tyvek® robi różnicę
Produkty DuPont™ Tyvek® zapewniają idealną równowagę między skuteczną ochroną, wytrzymałością i komfortem.
Literatura