Rękawice ochronne DuPont™ Tychem®
Ochrona, której ufasz, aż po same końce palców! Nowa oferta rękawiczek ochronnych firmy DuPont uzupełnia asortyment odzieży Tychem. Odzież Tychem® firmy DuPont jest znana z niezawodnej ochrony przed narażeniem na działanie niebezpiecznych organicznych i nieorganicznych czynników chemicznych. Aby zapewnić najwyższy stopień ochrony aż po czubki palców, DuPont rozszerza asortyment rozwiązań w dziedzinie ochrony chemicznej o nową linię rękawic Tychem®, które są idealnie dopasowane do kombinezonów ochronnych.
DuPont™ Tychem® NP530
Podwójnie powlekane rękawice neoprenowe na naturalnej gumie. Idealne do precyzyjnych zadań w środowisku, w którym znajdują się rozpuszczalniki. Neopren na naturalnej gumie umożliwia swobodę ruchów i redukuje zmęczenie dłoni.
DuPont™ Tychem® NT430
Bardzo wygodne hybrydowe rękawice nitrylowe. Idealne do pracy w wilgotnych i tłustych środowiskach oraz do obsługiwania małych części. Dopuszczone do kontaktu z żywnością.
DuPont™ Tychem® NT480
Zaprojektowane pod kątem wytrzymałości i redukcji zmęczenia. Idealne do bezpiecznej pracy w wilgotnych i tłustych środowiskach. Flokowane, ergonomiczne, opracowane z myślą o większym komforcie używania.
DuPont™ Tychem® NT420
Wyjątkowo odporne rękawice jednorazowe, które chronią przed działaniem większości olejów, smarów i węglowodorów. Idealne do zadań wymagających ochrony przed środkami chemicznymi bez uszczerbku dla dobrego czucia w dłoniach. Zalecane do kontaktu z żywności
Film
Rękawice ochronne DuPont™ Tychem®
Rękawice Tychem® powstały z myślą o jeszcze lepszym dopasowaniu do pozostałych środków ochrony indywidualnej z oferty.