Produkty DuPont™ ProShield®
Kombinezony ProShield® firmy DuPont z miękkiego materiału o doskonałej oddychalności pomagają chronić przed cząstkami pozbawionymi właściwości niebezpiecznych i niewielkimi rozpryskami cieczy.
Dowiedz się więcej
Proshield® 20
Lekki kombinezon o właściwościach oddychających, opracowany na bazie technologii SMS. Zapewnia podstawową ochronę przed narażeniem typu 5 i 6.
Proshield® 20 SFR
Kombinezon zabezpieczający użytkowników oraz niepalną odzież roboczą noszoną pod kombinezonem. Kombinezony ProShield® 20 SFR zapewniają ochronę przed ograniczonym rozprzestrzenianiem się płomienia (indeks 1).
Proshield® 8 Proper
Kombinezony ProShield® 8 Proper są wygodne w użytkowaniu, ponieważ materiał przepuszcza powietrze i parę wodną. Kombinezon ProShield® 8 Proper nadaje się do wielokrotnego użytku oraz do prania (maksymalnie siedem razy).