Odzież ochronna DuPont™ Tychem®
Odzież DuPont™ Tychem® zapewnia komfortową ochronę przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi. Nie wszystkie śmiertelne zagrożenia występują w postaci pożaru czy broni. Aby uzyskać kompleksową ochronę przed niskim poziomem niebezpiecznych chemikaliów, toksycznych gazów i zagrożeń biologicznych, pracownicy w różnych branżach przemysłu korzystają z odzieży DuPont™ Tychem®. Tychem® to innowacyjny materiał złożony z kilku warstw barierowych, które pomagają w zapewnieniu ochrony przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi. Laminowanie z materiałem Tyvek® zapewniające większą wytrzymałość pozwala uzyskać solidne rozwiązanie stanowiące skuteczną barierę chemiczną przy wyjątkowo niskiej masie.
Tychem® 6000 F FaceSeal
Szczelna konstrukcja w połączeniu z zaufaną ochroną Tychem®. DuPont™ Tychem® 6000 F FaceSeal. Kombinezon z kapturem i gumową uszczelką na kapturze zapewniającą precyzyjne dopasowanie do maski.
Tychem® 2000 C
Odzież Tychem® 2000 C łączy wytrzymałość materiału Tyvek® i polimerowej powłoki barierowej, zapewniając skuteczną ochronę przed przenikaniem licznych nieorganicznych substancji chemicznych i czynników biologicznych (nawet pod ciśnieniem).
Film
Literatura
Ochrona indywidualna DuPont
Katalog produktów