Taśmy do cleanroomów
Samoprzylepne taśmy do cleanroomów do oznaczania: powierzchni, sprzętu, maszyn, drobnych części, nanoszenia kodów kreskowych. Mają dużą przyczepność, jednak mogą zostać usunięte bez pozostawiania resztek kleju. Charakteryzują się bardzo niskim stopniem wytwarzania cząstek i odgazowywania, rdzeń wykonany jest z tworzywa sztucznego. Dostępne w różnych kolorach oraz rozmiarach.
Polecamy taśmy do mankietów do uszczelniania miejsc pomiędzy rękawicą a odzieżą. Klej akrylowy o niskiej lepkości jest łatwy do usunięcia, nie pozostawia śladu na odzieży i nie niszczy jej. Dodatkowo, gruba podszewka, napromieniowana promieniami gamma, umożliwia łatwe usuwanie.
Taśmy
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...