Długopisy i markery do pomieszczeń czystych
Długopisy do pomieszczeń czystych wysychają szybko i nie rozmazują się, ale mogą być starte. Chropowata powierzchnia zapewnia dobry chwyt nawet w rękawiczkach. Trwałe także na zimnych i mokrych powierzchniach (np. plastikowych torbach, jednorazowych artykułach laboratoryjnych). Dostępne także z tuszem odpornym na alkohol. Kolor tuszu: czarny, niebieski, czerwony. Końcówki normalnej grubości lub cienkie. Dostępne naświetlone promieniami gamma i pakowane podwójnie.
Długopisy
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...