Akcesoria komputerowe do cleanroomów
Klawiatura komputerowa jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych i najtrudniejszych w czyszczeniu elementów wyposażenia cleanroomu. Nasza specjalnie opracowana klawiatura jest ogromnym udoskonaleniem.
Dotykowa klawiatura do cleanroomów nie posiada przerw pomiędzy klawiszami, aby ograniczyć gromadzenie się cząstek; jest całkowicie wodoszczelna, a zatem łatwa do czyszczenia i dezynfekcji. Wykonana z akrylu lub szkła, idealna do pełnej kontroli nad zanieczyszczeniami.
Myszki do cleanroomów funkcjonują identycznie jak zwykłe myszki stosowane w codziennym życiu. Myszki są uszczelnione i mogą zostać poddane dokładnej dezynfekcji (poprzez zanurzenie w środku czyszczącym). Urządzenia są kompatybilne z każdym złączem USB oraz wszystkimi systemami komputerowymi.