Papier i bloczki samoprzylepne do użytku w pomieszczeniach czystych
Nasz papier do pomieszczeń czystych posiada gładką powierzchnię (impregnowaną lateksem) z minimalną ilością cząstek i jonów, co zmniejsza ryzyko potencjalnego zanieczyszczenia w czystym pomieszczeniu produkcyjnym. Papier jest lekko zabarwiony, by można było go łatwo odróżnić od zwykłego papieru biurowego. Nadaje się do pisania, kopiowania i drukowania na zwykłym sprzęcie biurowym. Charakteryzuje się doskonałym zatrzymywaniem tonerów/tuszów. Dostępny w różnych formatach (DIN A5, A4 A3 lub jako papier do drukarek), gramaturach i kolorach.
Bloczki samoprzylepne wytwarzane są z papieru do pomieszczeń czystych. Czyszczone, pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 100/ISO5. Zawierają usuwalną powierzchnię przylepną na bazie wody, bez dodatku rozpuszczalnika i z bardzo niską zawartością substancji lotnych. Można je przyklejać i usuwać bez śladu. Idealne do opatrywania dokumentów adnotacjami i zostawiania wiadomości w pomieszczeniach czystych. Dostępne w różnych kolorach.
Papier i bloczki samoprzylepne
Prosimy o wybranie odpowiedniego produktu z listy lub wyszukanie szczegółowe za pomocą atrybutów...