Chusteczki i wymazówki do pomieszczeń czystych
Contec oferuje szeroką gamę chusteczek do pomieszczeń czystych spełniających wymogi obowiązujące w pomieszczeniach o najbardziej rygorystycznie kontrolowanych warunkach na świecie. Chusteczki sterylne i niesterylne, suche i wstępnie nasączone, dziane, włókninowe i z mikrofibry. Wykonane z różnych materiałów i z różnym wykończeniem krawędzi. Wiele dostępnych konfiguracji i opcji obróbki. Duży wybór wymazówek o różnej długości i wielkości główki, wykonanych z różnych materiałów.
Polecane produkty
Chusteczki PROSAT® z MBPP, nasączone 70% IPA (PS-911)
Chusteczki nasączone roztworem 70% alkoholu izopropylowego lub denaturatu i 30% wody dejonizowanej gwarantują wysoki stopień czystości. Zapewniają dokładną i równomierną aplikację roztworu na czyszczoną powierzchnię. Dostępne także w wersji sterylnej.
Anticon® MicroQuilt – hybrydowe chusteczki czyszczące z poliestru i mikrofibry
Chusteczki Anticon® MicroQuilt łączą skuteczność czyszczenia, jaką zapewnia dzianina poliestrowa, z chłonnością i zdolnością wychwytywania drobnych cząstek typową dla mikrofibry.
Chusteczki PROSAT® z dzianiny poliestrowej o niskiej zawartości endotoksyn
Chusteczki PROSAT® Sterile Polynit Heatseal LE są wykonane w 100% z dzianiny poliestrowej i nasączone mieszaniną 70% IPA i wody WFI. Przed wprowadzeniem do obrotu każda partia jest poddawana testom i uzyskuje certyfikat niskiej zawartości endotoksyn.
Oferta wymazówek do pomieszczeń czystych CONSTIX®
Wymazówki CONSTIX® rozwiązują większość wyzwań związanych z wykonywaniem wymazów. W ofercie ponad 30 wyjątkowych wymazówek wykonanych z pianki, poliestru i bawełny. Asortyment obejmuje wymazówki o różnej długości i wielkości główki, z różnych materiałów.