Alkohole, środki dezynfekujące i detergenty
Contec oferuje szeroką gamę specjalistycznych środków chemicznych do czyszczenia i dezynfekcji środowisk kontrolowanych i sterylnych. Od roztworów nadtlenku wodoru i IPA po szybko działające, poddane walidacji, sporobójcze środki dezynfekujące o szerokim spektrum działania – w ofercie Contec znajdziesz produkty czyszczące, których potrzebujesz. Contec może również dostarczyć sterylny roztwór obojętnego detergentu – idealny do pomieszczeń czystych.
Polecane produkty
Sporobójczy środek dezynfekujący Contec ProChlor
Contec ProChlor to rewolucyjny środek sporobójczy eliminujący 100% zarodników w czasie poniżej 1 minuty. Ma postać mieszaniny kwasu podchlorawego w wodzie oczyszczonej.
Środek dezynfekujący Contec HydroPure – bez pozostałości
Contec HydroPure jest mieszaniną 6% H2O2 i wody WFI lub wody oczyszczonej. Contec HydroPure skutecznie – i niemal bez żadnych pozostałości – zwalcza bakterie, grzyby i zarodniki. Środek jest dostępny w wersji sterylnej z gwarantowanym poziomem endotoksyn.
Sterylne alkohole 70% firmy Contec
70% IPA i etanol denaturowany są dostępne w postaci filtrowanej i sterylnej w pojemnikach ze spryskiwaczem o pojemności 500 ml lub 1 l albo w pojemnikach o pojemności 5 l z zakrętką.
Detergent NeutraKlean firmy Contec
Dezynfekcja jest bardziej skuteczna na wstępnie oczyszczonej powierzchni. NeutraKlean firmy Contec to delikatny i niepieniący detergent przeznaczony do pomieszczeń czystych.